Läs mer
TPP™ Cellskrapor
Produktkod. 11391714
Change view
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
11391714 20 mm Paket med 150
11301724 25 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391714 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 99003
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TPP™ cellskrapan kräver lätt tryck på handtaget med hjälp av pekfingret, vilket trycker handtaget nedåt mot containerns golv.
    Fritt roterande blad
  • Total tillgång till alla hörn
  • Olika bladbredder
  • Små upphöjda knoppar på handtaget
  • Luddfri blisterförpackning
  • Användarvänlig TPP dispenserfodral
Specifikationer
Bredd (engelska) Blade 0,7874 tum.
Bredd (metrisk) kniv 20 mm
För användning med (utrustning) Vävnadsodlingsflaska T-75 / T-150, vävnadsodlingsskål 100/150
nr per ärende 150/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Material Polyeten