Läs mer
TPP™ Cellskrapor
Produktkod. p-7083531
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 150
Produktkod. 11391714
Brand: TPP™ 99003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TPP™ cellskrapan kräver lätt tryck på handtaget med hjälp av pekfingret, vilket trycker handtaget nedåt mot containerns golv.
    Fritt roterande blad
  • Total tillgång till alla hörn
  • Olika bladbredder
  • Små upphöjda knoppar på handtaget
  • Luddfri blisterförpackning
  • Användarvänlig TPP dispenserfodral
Specifikationer
Bredd (engelska) Blade 0,7874 tum.
Bredd (metrisk) kniv 20 mm
För användning med (utrustning) Vävnadsodlingsflaska T-75 / T-150, vävnadsodlingsskål 100/150
nr per ärende 150/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Material Polyeten