Läs mer
TPP™ Roterbara cellskrapor
Produktkod. 11371714
Change view
Längd (metriskt) handtag:
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Förpackningsstorlek
11371714 240 mm Paket med 150
1 options
Produktkod. 11371714 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 99002
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med vass egg för att samla in rent och komplett cellprov. TPP™ Roterbara cellskrapor har ett fritt roterande blad för att ge tillgång till alla hörn.
För att ändra bladvinkel: tryck lätt genom att trycka handtaget nedåt mot behållarens golv; lätt vridning av handtaget gör att bladet vrider sig till önskad riktning.
  • Små upphöjda knoppar på handtaget för ett halkfritt och säkert grepp med gummihandskar
  • Luddfri blisterförpackning
  • Enkelt inslaget, luddfritt papper/plast blisterförpackning
  • Bekväm, stapelbar dispenserlåda
Specifikationer
Bredd (metrisk) kniv 13 mm
För användning med (utrustning) Vävnadskulturflaskor, platta rör, fat
Längd (metriskt) handtag 240 mm
Material Polyeten