Läs mer
Invitrogen™ Cellsorteringsinställningspärlor (för blå lasrar)
Produktkod. 15292018
Change view
Kvantitet:
3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15292018 3 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 15292018 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C16508
 Begränsad artikel
I lager
Ungefärlig storlek, emissionsvåglängd och intensitet för många biologiska prover och kan därför användas för att kalibrera en flödescytometers cellsorteringssystem, inklusive laserkälla, optik och strömflöde.
  • Tillförlitliga standarder för installation och kalibrering av flödescytometrisorterare.
  • Optimerad för att kontrollera cellsorteringsinställningar som droppfördröjning och effektivitet (cellförlust under sortering).
  • Tillgänglig för användning med UV, blå, grön/gul och röd laser.
  • För blå lasrar
  • Fluorescerande färginfunderade mikrosfärer som är exciterbara vid 488 nm med emission inom intervallet 515 660 –nm.
  • Konsistens i produktionen, skapar idealiska referensstandarder
  • Förtroende genom pålitlig, optimal instrumentprestanda
  • Kompatibilitetsanvändning —med vilket instrument som helst
  • Betsad invändigt snarare än på ytan.
  • Levereras som suspensioner förpackade i droppflaskor för bekväm dispensering och finns i ett urval av fyra färger (UV, blå, grön/gul, röd) för att matcha din laser.
  • Vald för att ge emissionstoppar som sammanfaller med celler märkta med vanliga fluorescerande färgämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6μ m
Innehåll och lagring Innehåller 2 flaskor Cellsorteringsuppsättningskulor (1,5 mL per flaska). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Formatera Suspension
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Kvantitet 3 ml
Detektionsmetod fluorescens
Excitationsvåglängdsområde ⁄488 515
Fläckskonfiguration Kärna
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Cell Sortering Set-up Beads