Läs mer
Molecular Probes™ Cellsorteringsinställningspärlor (för UV-lasrar)
Produktkod. 15471104
Change view
Kvantitet:
3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471104 3 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 15471104 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer C16506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.00 SEK
    3285.25 SEK / Paket med 2
    Save 579.75 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellsorteringsinställningspärlor (för UV-lasrar)
Molecular Probes™ Cellsorteringsuppsättning Pärlor är tillförlitliga standarder för flödescytometrisorteringsinstrumentinställning och kalibrering. Cellsorteringsuppsättningen Beads approximerar storleken, emissionsvåglängden och intensiteten för många biologiska prover och kan därför användas för att kalibrera ’en flödescytometers cellsorteringssystem, inklusive laserkälla, optik och strömflöde. Pärlorna är optimerade för att kontrollera cellsorteringsinställningar som droppfördröjning och effektivitet (cellförlust under sortering).
Visa information för alla flödescytometrikalibrering och storleksreferenspärlor.
Cell Sortering Set-up Beads är tillgängliga för användning med UV, blå, grön/gul och röd μlasrar. Dessa 6,0 m pärlor för UV-lasrar är fluorescerande färginfunderade mikrosfärer som är exciterbara –mellan 350 370 nm med emission inom området 400 470 –nm.
Cellsorteringsuppsättningspärlor ger:
  • Konsistens i produktionen, skapar idealiska referensstandarder
  • Förtroende genom pålitlig, optimal instrumentprestanda
  • Kompatibilitetsanvändning —med vilket instrument som helst
    Pärlmärkning
    Som med alla våra standardmikrosfärer för flödescytometri, färgas cellsorteringsuppsättningspärlorna invändigt snarare än på ytan. Färgämnena är därför isolerade från miljöinteraktioner som kan orsaka variabel fluorescenseffekt, vilket resulterar i utmärkt signalstabilitet. Dessa μ6,0 m fluorescerande polystyrenmikrosfärer levereras som suspensioner förpackade i droppflaskor för bekväm dispensering och finns i ett urval av fyra färger (UV, blå, grön/gul, röd) för att matcha din laser.
    Färgämnena som används vid tillverkningen av pärlorna för cellsorteringsuppsättning har valts noggrant ut för att ge emissionstoppar som sammanfaller med celler märkta med vanliga fluorescerande färgämnen. Emissionsprofilerna för dessa standarder är avsiktligt smala i jämförelse med celler märkta med ett motsvarande fluorescerande färgämne. På grund av deras smala emissionsprofiler uppvisar pärlor av två olika fluorescerande färger minimal spektral överlappning, och liten eller ingen färgkompensation behövs när du ställer in för flerfärgsexperiment.
    Anmärkningar:
    Dessa pärlor är ett alternativ till PeakFlow™ flödescytometri referenskulor.
    För optimal verifiering av laserinriktningen av en cellsorteringscytometer, se vårt urval av Alignflow™ Flödescytometrijusteringspärlor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Innehåll och lagring Innehåller 2 flaskor Cellsorteringsuppsättningskulor (1,5 mL per flaska). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
    Formatera Suspension
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Kvantitet 3 ml
    Färg Ultraviolett
    Detektionsmetod fluorescens
    Excitationsvåglängdsområde 350-375 ⁄460
    Fläckskonfiguration Kärna
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produkttyp Cell Sortering Set-up Beads