Läs mer
TPP™ Cellspatel
Produktkod. 11301794
Change view
Längd (metriskt) handtag:
195 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Förpackningsstorlek
11301794 195 mm Paket med 150
1 options
Produktkod. 11301794 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 99010
Beräknad leverans: 04-11-2026
TPP™ cellspatel används främst med TPP vävnadsodlingsflaskor med återförslutningsbart lock eller skala av folie och med stora TPP vävnadsodlingsskål.
  • Specialformat blad med vassa kanter
  • Små upphöjda knoppar på handtaget
  • Luddfri blisterförpackning
  • Användarvänlig TPP dispenserfodral
Specifikationer
Bredd (metrisk) kniv 14 mm
För användning med (utrustning) TPP vävnadsodlingsflaskor med återförslutningsbart lock eller skala av folie och med TPP stor vävnadsodlingsskål
Längd (metriskt) handtag 195 mm
nr per ärende 150/Cs.
Produkttyp Cellspatel