Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Cellstimuleringscocktail (plus proteintransporthämmare) (500X)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100μ L
4 x 100μ L
Förpackningsstorlek
100µL
Paket med 4
Description
Cocktail av forbol 12-myristat 13-acetat (PMA), jonomycin, brefeldin A och monensin. Behandling med PMA och jonomycin är tillräcklig för att inducera aktivering av många celltyper för att producera cytokiner. Brefeldin A och Monensin resulterar i ackumulering av utsöndrade proteiner i det endoplasmatiska retikulum och Golgi-apparaten
- En cocktail av forbol 12-myristat 13-acetat (PMA), jonomycin, brefeldin A och monensin
- Behandling med PMA och jonomycin är tillräcklig för att inducera aktivering av många celltyper för att producera cytokiner
- Brefeldin A och Monensin resulterar i ackumulering av utsöndrade proteiner i det endoplasmatiska retikulum och Golgi-apparaten
- Således kan den användas för induktion och efterföljande intracellulär detektion av cytokiner och andra utsöndrade proteiner i både in vitro- odlade och ex vivo- celler
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 100μ L |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, funktionella analyser, cellodling |
| Produktlinje | eBioscience™ |
| Produkttyp | Cellstimuleringscocktail |