Läs mer
Cell Viability Incorporated™ CCD Cell Viability Reagent Pack
Beskrivning
- Samma antal prestanda som leverantören av originalreagenspaket.
- Lämplig för Vi-Cell™ analysatorer.
- Långvarig materialstabilitet - ingen kylning behövs.
- Kostnadsbesparingar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Designad som en direkt ersättning för Vi-Cell™ Analysatorreagenspaket. |
| Beskrivning | Inkluderar reagenskit och 200 provkoppar. |
| Produkttyp | Cell Viability Reagent Kit |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cell Viability Reagent Pack
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol