Läs mer
Corning™ CellBIND™ 384-brunn, CellBIND-behandlad, platt botten mikroplatta
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
- Ogenomskinliga väggar för att förhindra överhörning från brunn till brunn
- Optiskt klar platt brunnsbotten tillåter direkt mikroskopisk visning
- Kan användas för både övre och nedre läsinstrument
- Platta bottnar med 112 μL total volym
- Rekommenderade arbetsvolymer på 20 till 80 μL
- Corning CellBIND ytbehandlad för optimal cellfäste
- Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
- Individuella alfanumeriska koder för brunnsidentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | CellBIND |
| Visa mer |