Läs mer
Corning™ CellBIND™ 384-brunn, CellBIND-behandlad, platt botten, mikroplatta med låg fläns
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Lämplig för fluorescerande och luminiscerande analyser med användning av mikroplattläsare för detektering av antingen topp eller botten.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 20/Pk., 100/Cs. |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 112μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Visa mer |