Läs mer
Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Cellkulturkärl - Ny design
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17213084 Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
18 000 cm 2
6000 cm 2
Produkttyp:
12-lagers kärl
36-lagers kärl
nr per ärende:
2/Cs.
4/Cs.
Produktkod. 17213084
Brand: Corning™ 20036
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fler celler– ger upp till 5X tillväxtytan hos ett traditionellt cellodlingskärl med jämförbart fotavtryck.
Cornings plattform för högavkastningPERformance (HYPER) - slutet system för celltillväxt med hög avkastning
De Corning HYPERStack cellodlingskärl kombinerar det bästa av två Corning produkter: de Corning CellSTACK™ och den Corning HYPER Kolvcellodlingskärl .™ Användningen av gasgenomsläpplig filmteknik som tillhandahålls i det rumsliga fotavtrycket CellSTACK fartyget tillåter HYPERStack plattform för att vara bland de mest effektiva, skalbara cellodlingskärlen för adherent cellkultur som finns tillgänglig idag.
Funktioner och fördelar
  • Fler celler– ger upp till 5X tillväxtytan hos ett traditionellt cellodlingskärl med jämförbart fotavtryck
  • Stängt system– inga öppna vätskemanipulationer
  • Skalbar produkt– erbjudanden i flera storlekar stöder uppskalning och utskalning
  • Ergonomisk design– lättare hantering med hanteringsutrustning och tillbehör
  • Fast mediavolym– 0,2 mL/cm 2 fyller kärlet för mindre volymetriskt avfall
Ytbehandlingsguide
Corning CellBIND™ ytbehandling är utformad för att förbättra cellvidhäftningen och öka cellutbytet, förbättra vidhäftningen av löst vidhäftande celler och bibehålla tillväxten under reducerade serum- eller serumfria förhållanden. Alternativt kan ett obehandlat alternativ stödja konventionell cellvidhäftning och möjliggöra en snabbare och skonsammare skördeprocedur för nedströms bearbetning och analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3920 mL
Material Polystyren
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp 36-lagers kärl
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Kulturområde 18 000 cm 2
Ytbehandling CellBIND