Läs mer
Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Cellkulturkärl - Ny design
BIOPHARMA
Produktkod. 17293074 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
18 000 cm 2
6000 cm 2
Produkttyp:
12-lagers kärl
36-lagers kärl
nr per ärende:
2/Cs.
4/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Produkttyp nr per ärende
17293074 6000 cm 2 12-lagers kärl 4/Cs.
17213084 18 000 cm 2 36-lagers kärl 2/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17293074 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 20012
I lager
Fler celler– ger upp till 5X tillväxtytan hos ett traditionellt cellodlingskärl med jämförbart fotavtryck.
Cornings plattform för högavkastningPERformance (HYPER) - slutet system för celltillväxt med hög avkastning
De Corning HYPERStack cellodlingskärl kombinerar det bästa av två Corning produkter: de Corning CellSTACK™ och den Corning HYPER Kolvcellodlingskärl .™ Användningen av gasgenomsläpplig filmteknik som tillhandahålls i det rumsliga fotavtrycket CellSTACK fartyget tillåter HYPERStack plattform för att vara bland de mest effektiva, skalbara cellodlingskärlen för adherent cellkultur som finns tillgänglig idag.
Funktioner och fördelar
  • Fler celler– ger upp till 5X tillväxtytan hos ett traditionellt cellodlingskärl med jämförbart fotavtryck
  • Stängt system– inga öppna vätskemanipulationer
  • Skalbar produkt– erbjudanden i flera storlekar stöder uppskalning och utskalning
  • Ergonomisk design– lättare hantering med hanteringsutrustning och tillbehör
  • Fast mediavolym– 0,2 mL/cm 2 fyller kärlet för mindre volymetriskt avfall
Ytbehandlingsguide
Corning CellBIND™ ytbehandling är utformad för att förbättra cellvidhäftningen och öka cellutbytet, förbättra vidhäftningen av löst vidhäftande celler och bibehålla tillväxten under reducerade serum- eller serumfria förhållanden. Alternativt kan ett obehandlat alternativ stödja konventionell cellvidhäftning och möjliggöra en snabbare och skonsammare skördeprocedur för nedströms bearbetning och analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), icke-pyrogen, USP klass VI-testad, strålningssteriliserad (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10⁻⁶
Kapacitet (metrisk) 1310 mL
Material Polystyren
Höjd (engelska) 2,8 tum
Höjd (metrisk) 71 mm
Inkluderar 1 cellkulturkärl
Längd (engelska) 13,42 tum
Längd (metrisk) 342 mm
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp 12-lagers kärl
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 8,15 tum
Bredd (metrisk) 207 mm
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Kulturområde 6000 cm 2
Ytbehandling CellBIND
Volym (metrisk) Fungerar 1310 mL
Lager av fack 12
Kvantitet 1 st.