Läs mer
Invitrogen™ CellBlox™ Blockerande buffert
Produktkod. p-9405004
Kvantitet:
100 Tests
25 Tests
500 Tests
Produktkod. 17266356
Brand: Invitrogen™ B001T02F01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formulerad för att blockera ospecifik bindning av Invitrogen™ NovaFluor™ etiketter med celler, vilket kan resultera i högre bakgrundsmärkning. Rekommenderas även för cyaninbaserade färgämnen eller cyaninbaserade tandemfärgämnen för att blockera ospecifika interaktioner med monocyter och makrofager för att minimera bakgrundsmärkning.
  • Formulerad för att blockera ospecifik bindning av Invitrogen™ NovaFluor™ etiketter med celler som kan resultera i högre bakgrundsmärkning
  • CellBlox™ Blocking Buffer är en icke-antikroppsbaserad, –icke-proteinbaserad blockeringslösning, och bör användas varje gång a NovaFluor färgämne används för att märka alla celltyper för att minimera bakgrundsmärkning
  • Rekommenderas för användning med cyaninbaserade färgämnen eller cyaninbaserade tandemfärgämnen för att blockera ospecifika interaktioner med monocyter och makrofager för att minimera bakgrundsmärkning
  • Användning av CellBlox Blockering av buffert kräver minimal förändring av de flesta flödescytometrifärgningsprotokoll
  • Lägg till 5μ L buffert direkt till en cellsuspension innehållande 103 till 108 celler före tillsatsen av en antikropp, med 100μ L som en slutlig färgningsvolym
  • Buffert kan tillsättas till en antikroppscocktailblandning före märkning av celler genom att tillsätta 5μ L buffert för varje färgat prov som ska märkas med antikroppscocktailblandningen, med 100μ L som en slutlig färgningsvolym
  • Använd alltid CellBlox Blockerande buffert med NovaFluor färgämnen vid märkning av celler för bästa bakgrundsreduktion
  • Kompatibel med alla fluoroforer och med Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar
  • Kan användas med alla fluorofor-antikroppskonjugat som en högpresterande monocyt- och makrofagblockerande lösning
  • CellBlox Blocking Buffer är kompatibel med andra blockerande reagenser som Fc Block, blockerande proteiner, Brilliant Stain Buffer och Super Bright Complete Staining Buffer
  • Buffert krävs inte vid märkning av antikroppsfångande pärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Blocking Buffer
För användning med (applikation) Flödescytometri
Kvantitet 25 Tests