missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Greiner Bio-One CELLCOAT™ 384-brunnars, Poly-D lysinbehandlad, plattbottnad mikroplatta

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Svart, Rensa botten
Beskrivning
- Förbättrar vidhäftning av olika celltyper till polystyrenytor
- Reducerat serum eller serumfri odling
- Ökad isolering och odlingseffektivitet
- Färdiga produkter, tidsbesparande
- Konsekvent kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | 5/Pk. |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 15 till 110μ L |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering