Läs mer
Corning™ CellCube™ Culture System Renrumsvagn med bricka
Produktkod. 17299109 Handla allt Corning Produkter
:
CellCube Culture System Renrumsvagn med bricka; Stål, rostfritt
Produktkod. 17299109
Brand: Corning™ 92341
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De CellCube™ Culture System Clean Room Cart är en enhet designad för förenklad installation, fyllning, sådd, drift och skörd av upp till fyra 100-lagers CellCube™ moduler.
  • Stål, rostfritt
  • Autoklaveringsbar
  • Mobilt ställ som rymmer upp till 4 CellCube™ moduler i ett litet fotavtryck
  • Moduler kan roteras 360 grader
  • Justerbar hjulbas kan dimensioneras för att passa ett brett urval av spår som finns i inkubations- eller miljökammare, vilket gör den till en mångsidig produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) CellCube™ moduler