Läs mer
Corning™ CellCube Modul
BIOPHARMA
Produktkod. 10693143 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5000 till 7601 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10693143 5000 till 7601 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 10693143
Brand: Corning™ 3321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att förbättra cellvidhäftning under svåra förhållanden
Designad för att förbättra cellvidhäftning under svåra förhållanden, såsom reducerat serum eller serumfritt medium, vilket resulterar i högre cellutbyte. Standard 33 mm gängade lock har μ0,2 m icke-vätbart membran förseglat för att möjliggöra gasutbyte. Fyllningsdelar med 26 mm diameter ger direkt åtkomst till kammaren.
  • CellBIND™ ytbehandling
  • Förbättrad cellfäste
  • Certifierad icke-pyrogen och steriliserad med gammastrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5000 till 7601 ml
Material Polystyren
nr per ärende 2
Produkttyp CellBind CellStack
Graderad Ja
Kulturområde 25,440 cm²
Kvantitet 1 förpackning
Steriliseringsmetod Gammastrålning