Läs mer
Corning™ CellCube™ Moduler
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1.5 L
Lager av fack:
10
25
Ytbehandling:
CellBIND
Vävnadsodlingsbehandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
CellCube Moduler ger:
- en serie parallella polystyrenplattor sammanfogade för att skapa tunna, tätade, laminära flödesutrymmen mellan intilliggande plattor.
- polystyrentillväxtyta optimalt behandlad för tillväxt av fästberoende celler.
- en perfuserad miljö som närmare simulerar in vivo- förhållanden och tillförlitligt fördelar näringsämnen och syre.
- en integrerad, inkapslad, steril engångsenhet som är 100 % tryckhållningstestad före leverans.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Individuellt förpackad |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Examen | Nej |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | CellCube Modul |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Sterila |
| Kulturområde | 8500 cm 2 |
| Ytbehandling | Vävnadsodlingsbehandlad |
| Visa mer |