Läs mer
Corning™ CellCube™ Moduler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17289109 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1.5 L
Lager av fack:
10
25
Ytbehandling:
CellBIND
Vävnadsodlingsbehandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 17289109
Brand: Corning™ 3304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De CellCube™ modulen är en integrerad, inkapslad, steril engångsenhet som är 100 % tryckhållningstestad före leverans. Den består av en serie parallella styrenplattor sammanfogade för att skapa tunna, täta, laminära flödesutrymmen mellan intilliggande plattor. Varje odlingsplatta får proprietär vävnadsodlingsbehandling före montering för att säkerställa tät, enhetlig celltillväxt.
CellCube Moduler ger:
  • en serie parallella polystyrenplattor sammanfogade för att skapa tunna, tätade, laminära flödesutrymmen mellan intilliggande plattor.
  • polystyrentillväxtyta optimalt behandlad för tillväxt av fästberoende celler.
  • en perfuserad miljö som närmare simulerar in vivo- förhållanden och tillförlitligt fördelar näringsämnen och syre.
  • en integrerad, inkapslad, steril engångsenhet som är 100 % tryckhållningstestad före leverans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Individuellt förpackad
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Produkttyp CellCube™ Modul
Form Fyrkantig
Graderad Nej
Sterilitet Sterila
Kulturområde 21 250 cm 2
Ytbehandling CellBIND
Lager av fack 25