Läs mer
Corning™ CellCube™ System med hörnklämmor
BIOPHARMA
Produktkod. 17310230 Handla allt Corning Produkter
Ytbehandling:
CellBIND
Vävnadsodlingsbehandlad
Produktkod. 17310230
Brand: Corning™ 3032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De CellCube™ modulen är en integrerad, inkapslad, steril engångsenhet som är 100 % tryckhållningstestad före leverans. Den består av en serie parallella styrenplattor sammanfogade för att skapa tunna, täta, laminära flödesutrymmen mellan intilliggande plattor. Varje odlingsplatta får proprietär vävnadsodlingsbehandling före montering för att säkerställa tät, enhetlig celltillväxt.
CellCube™ moduler ger:
  • en serie parallella polystyrenplattor sammanfogade för att skapa tunna, tätade, laminära flödesutrymmen mellan intilliggande plattor.
  • 85 000 cm 2 polystyren tillväxtyta optimalt behandlad med Corning™ CellBIND™ yta för tillväxt av fästberoende celler.
  • en perfuserad miljö som närmare simulerar in vivo-förhållanden och tillförlitligt fördelar näringsämnen och syre.
  • en integrerad, inkapslad, steril engångsenhet som är 100 % tryckhållningstestad före leverans.
Corning™ CellBIND™ Ytfördelar:
  • Förbättrar cellvidhäftning vilket leder till ökad celltillväxt och avkastning
  • Resulterar i mer konsekvent och jämnare cellfästning
  • Hjälper till att anpassa celler till reducerat serum eller serumfria tillstånd
  • Minskar för tidig cellavlossning från sammanflytande kulturer
  • Kan eliminera behovet av tråkiga, tidskrävande, dyra och lågstabila biologiska beläggningar
  • Inte en beläggning, kräver ingen kylning eller speciell hantering och är stabil vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 L
Inkluderar Hörnklämmor
Form Fyrkantig
Graderad Nej
Sterilitet Sterila
Kulturområde 85 000 cm 2
Ytbehandling CellBIND
Lager av fack 100