Läs mer
AcroBiosystems Cellectra Human CD14 nBeads, premiumkvalitet (för celler)
Handla allt ACROBiosystems ProdukterBeskrivning
Cellectra Human CD14 nBeads, premiumkvalitet (för celler) uttrycks från human HEK293.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Denna produkt är stabil efter lagring vid: 2 °C till 8 °C i 36 månader i lyofiliserat tillstånd; 2 °C till 8 °C i 18 månader under sterila förhållanden efter omkonstitution. Undvik upprepade fryst-tina-cykler efter återuppbyggnad. |
| Partikelstorlek | 50 nm |
| Form | Frystorkat material |
| Kvantitet | 1 x 109 celler |
| För användning med (applikation) | För positiv selektion av monocyter och makrofager från färska eller frysta mänskliga perifera mononukleära blodceller (PBMC) |
| Art | Människa |
| Tillräckligt för | 1 x 109 celler |
| Regulatorisk status | RUO |