Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ 2D Deconvolution med GPU Acceleration Module, nätverkslicens
Beskrivning
Detta Celleste 2D Deconvolution GPU Acceleration Module nätverkslicens (inkluderar en plats) hjälper till att dekonvolvera 2D-bilduppsättningar på en bråkdel av tiden genom att använda grafikprocessorn (GPU) på din EVOS PC eller arbetsstation. Den används i samband med Celleste programvara (kat.nr AMEP4941) och 2D deconvolution-modul (AMEP4915 [inkluderar ett säte]) för att effektivt rensa bakgrunden från bilder och förbättra signal-brusförhållandet. En enanvändarlicens är också tillgänglig (AMEP4939).
Celleste 6 Bildanalysprogramvara med 2D Deconvolution och 2D Deconvolution GPU-accelerationsmoduler erbjuder dessa viktiga fördelar:
- Ikonbaserat guidedrivet arbetsflöde effektiviserar bildanalys och eliminerar gissningar
- Förkonfigurerade och optimerade analysmallar för vanliga applikationer hjälper till att få de mest relevanta resultaten från bilduppsättningar
- Brett utbud av rapportformat för att visualisera resultat, skapa rapporter och dela bilder och data
- Förbättra signal-brus-förhållanden genom dekonvolution och generera bilder och data av högre kvalitet
- GPU-accelererad dekonvolution för att öka prestandan och minska tiden till resultat
- Rensa bilder på en bråkdel av tiden med CPU-baserad bearbetning
Mer om dekonvolution
Deconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa den systematiska förlusten av bildkontrast (oskärpa) som är resultatet av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och per kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.
Celleste 6-programvaran är en kraftfull bildanalyslösning som hjälper till att göra ditt bildforskningsjobb enklare och ökar din produktivitet genom att sömlöst tillhandahålla bilder och korrekta data. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS bildsystem har du verktygen som gör det enkelt att fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela dina viktiga bilder och data mer effektivt än någonsin.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Modul |
| Produktlinje | Celleste |
| För användning med (utrustning) | Celleste Programvara (kat. nr AMEP4941) och 2D Deconvolution Modul (AMEP4915) |
| Licens | Nätverk |
| Kvantitet | 1 licens |