Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ Uppgradering av programvara för bildanalys, enanvändarlicens
Beskrivning
Celleste Image Analysis Upgrade, enanvändarlicens, ger dig alla funktioner och funktioner Celleste 6.0 Bildanalysprogramvara. De viktigaste förbättringarna är förkonfigurerade analysmallar som är optimerade för att leverera de mest relevanta data för en rad cellbaserade analyser och ett ikonbaserat guidedrivet arbetsflöde effektiviserar bildanalys och levererar data snabbare. En rad datavisningsalternativ låter användare se resultat över plattan som värmekartor, bildmontage, histogram, cirkeldiagram och mer. Valfria moduler för dekonvolution, rendering och GPU-acceleration tillåter anpassning av Celleste kapacitet till dina cellmodeller och analyskrav. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop, Celleste 6-programvaran låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data.
Celleste 6 Image Analysis Software erbjuder dig dessa viktiga fördelar:
•Ikonbaserat guidedrivet arbetsflöde effektiviserar bildanalys och eliminerar gissningar
• Förkonfigurerade och optimerade analysmallar för vanliga applikationer hjälper till att få de mest relevanta resultaten från bilduppsättningar
• Brett utbud av rapportformat för att visualisera resultat, skapa rapporter och dela bilder och data
• Valfria moduler för 2D- och 3D-dekonvolution, 3D-visualisering och 3D-analys tillgängliga för att möta dina specifika behov
Bildanalys
De Celleste 6 Multi Channel Analysis (MCA)-verktyg är baserat på förkonfigurerade algoritmer, analysmallar, som har tränats på representativa data för att optimalt segmentera och klassificera bilder från en rad vanliga cellbaserade analyser. Välj helt enkelt den app som motsvarar din analys av intresse och följ det guidebaserade arbetsflödet som guidar en användare steg-för-steg från bild till datagenerering med några få klick. Inspektera bilder över plattan genom att klicka eller genom att köra“ spela” fungera. Applicera sedan helt enkelt analysen på de önskade brunnarna och se omedelbart resultaten i ett format som är mest lämpligt för analysen. Välj mellan blockdiagram, graf, värmekarta, histogram, cirkeldiagram, punktdiagram eller 3D. Förfina efter önskemål och tillämpa på önskade fält och brunnar i datamängden.
Alternativt kan du använda hela uppsättningen av kraftfulla verktyg i Celleste 6 för att anpassa bildanalys till dina specifika behov, från bildjusteringar, bakgrundskorrigering, justering och sida vid sida, räkning och dimensionering med hjälp av kraftfulla segmenterings- och klassificeringsverktyg, mätningar i upp till fyra dimensioner som appliceras automatiskt över flera kanaler, fält och brunnar. Visa och exportera data med samma uppsättning alternativ som i MCA-arbetsytan.
Celleste 6-programvaran är en kraftfull bildanalyslösning som hjälper till att göra ditt bildforskningsjobb enklare och ökar din produktivitet genom att sömlöst tillhandahålla bilder och korrekta data. Med den bevisade användbarheten av EVOS mikroskop har du nu verktygen som gör det enkelt att fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela dina viktiga bilder och data mer effektivt än någonsin.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Invitrogen |
| För användning med (utrustning) | EVOS |
| Innehåll och lagring | Celleste Uppgraderingskort för bildanalysprogramvara |
| Kvantitet | 1 paket |
| Frakt skick | Rumstemperatur |