Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ 5.0 3D Blind/Icke-blind Deconvolution Modul
Produktkod. 16616484
Change view
Inkluderar:
1 kort
Produktkod. Inkluderar
16616484 1 kort
1 options
Produktkod. 16616484 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4865
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Celleste™ 5.0 Image Analysis Software är en uppsättning bildanalys- och visualiseringsverktyg utformade för en rad biologiska applikationer som låter dig omvandla dina bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde.
Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop, Celleste™ 5-programvaran låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. Detta Celleste™ 5 3D-blind/icke-blind Deconvolution Modulen hjälper till att dramatiskt förbättra upplösningen och klarheten hos tjocka prover som sfäroider, vävnadsskivor eller celler i 3D-matriser genom att dekonvolvera Z-stackar. Det hjälper också till att förbättra bildkvaliteten för presentation, publicering eller 3D-volymanalys.
Celleste™ 5.0-programvara med 3D Blind/Non-Blind Deconvolution Modulen ger dig dessa viktiga fördelar:
  • Strömlinjeformade arbetsflödesverktyg som gör det enkelt att visualisera och redigera bilder
  • Kraftfulla bildanalysfunktioner för segmentering, klassificering och kvantifiering av enstaka bilder eller en grupp bilder
  • Blind och icke-blind deconvolution alternativ
  • Avancerad PSF kontroller med uppmätta och teoretiska PSF alternativ
  • En svit med 3D-visnings- och visualiseringsverktyg
  • Dramatiskt förbättrad bildkvalitet
Mer om dekonvolutionsmodulerna
Deconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är resultatet av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste 5 moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och efter kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För användning med EVOS
Inkluderar 1 kort