Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ 2D Deconvolution Modul, enanvändarlicens
Produktkod. 16606484
Change view
Kvantitet:
1 kort
Produktkod. Kvantitet
16606484 1 kort
1 options
Produktkod. 16606484 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4864
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Svit med bildanalys- och visualiseringsverktyg utformade för en rad biologiska applikationer som låter dig omvandla dina bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde
  • Celleste 5.0 Image Analysis Software är en uppsättning bildanalys- och visualiseringsverktyg utformade för en rad biologiska applikationer som låter dig omvandla dina bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde. Tillsammans med våra kraftfulla bildinsamlingsmöjligheter EVOS mikroskop, Celleste 5-programvaran låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data.
  • Valfria moduler för 2D och 3D deconvolution, visualisering och analys låter dig anpassa funktionerna efter dina behov. Detta Celleste 5 2D-blind/icke-blind Deconvolution Modulen hjälper till att förbättra enplansbildkvaliteten (S/N) för celler eller vävnadsskivor genom att rensa bakgrundsdöd (ofokuserat ljus)
  • Strömlinjeformade arbetsflödesverktyg som gör det enkelt att visualisera och redigera bilder
  • Kraftfulla bildanalysfunktioner för segmentering, klassificering och kvantifiering av enstaka bilder eller en grupp bilder
  • Blind och icke-blind deconvolution alternativ
  • Dramatiskt förbättrad bildkvalitet
  • Borttagning av oskärpa som kan skymma viktiga detaljer
  • Verktygen för att generera mer imponerande bilder och tillförlitlig data
  • Deconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är resultatet av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste 5 moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och efter kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Invitrogen
För användning med (utrustning) EVOS
Kvantitet 1 kort