Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ 3D Analysis Module, enanvändarlicens
Produktkod. 16522702
Change view
Kvantitet:
1 kort
Produktkod. Kvantitet
16522702 1 kort
1 options
Produktkod. 16522702 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4867
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Celleste 5.0 Image Analysis Software är en uppsättning bildanalys- och visualiseringsverktyg utformade för en rad biologiska applikationer som låter dig omvandla dina bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde.
Tillsammans med våra kraftfulla bildinsamlingsmöjligheter EVOS mikroskop, Celleste 5-programvaran låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. Valfria moduler för 2D och 3D deconvolution, visualisering och analys låter dig anpassa funktionerna efter dina behov. Detta Celleste 5 3D Analysis Module hjälper till att visualisera komplexa 3D-objekt med hjälp av guidad segmentering utformad för att underlätta identifiering och mätningar.
Celleste 5.0-programvara med 3D-analysmodulen ger dig dessa viktiga fördelar:
• Strömlinjeformade arbetsflödesverktyg som gör det enkelt att visualisera och redigera bilder
• Kraftfulla bildanalysfunktioner för segmentering, klassificering och kvantifiering av enstaka bilder eller en grupp bilder
• Automatisk segmentering av objekt med hjälp av valfri 2D-ram i Z-stacken
• Sömlös spridning t in Z med automatiserade eller halvautomatiska verktyg
• Automatisk generering av iso-ytor och pseudo-ytor
• 3D-räkning, inklusive samlokalisering
• Mätning av punkt-till-punkt avstånd, ytor
och volymer Mer om deconvolutionsmodulerna
Deconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är resultatet av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste 5 moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och efter kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Invitrogen
För användning med (utrustning) EVOS
Kvantitet 1 kort