Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ 3D Deconvolution Modul, nätverkslicens (inkluderar en plats)
Produktkod. 16688977 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
16688977 1 vardera
1 options
Produktkod. 16688977 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4916
Beräknad leverans: 02-12-2026
De Celleste 5.0 Bildanalyspaket förvandlar enkelt bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat arbetsflöde. De Celleste 3D Deconvolution Module for Network License hjälper till att dramatiskt förbättra upplösningen och klarheten för tjocka prover som sfäroider, vävnadsskivor eller celler i 3D-matriser genom att dekonvolvera Z-stackar för bilder.
De Celleste 5.0 Bildanalyspaket förvandlar enkelt bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat arbetsflöde. De Celleste 3D Deconvolution Module for Network License hjälper till att dramatiskt förbättra upplösningen och klarheten hos tjocka prover som sfäroider, vävnadsskivor eller celler i 3D-matriser genom att dekonvolvera Z-stackar för bilder. Det hjälper också till att förbättra bildkvaliteten för presentation, publicering eller 3D-volymanalys. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop, Celleste 5 mjukvara låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. En nätverksserverlicens krävs för användning med denna modul.
Celleste 5.0 Image Analysis Software Network License [1] är ett komplett bildanalyspaket designat för en rad biologiska tillämpningar, från bildjusteringar och bearbetning med manuella och automatiska mätningar över flera kanaler, till segmenterings- och klassificeringsverktyg som hjälper dig att omvandla bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde. De Celleste 5.0 Image Analysis Network Server License är designad för miljöer där användning av flera kopior önskas. Nätverksserverlicensen kommer med en plats och ytterligare mjuka licensplatser [2] kan läggas till när som helst. Valfria moduler för 2D och 3D deconvolution, visualisering, analys och GPU-driven bearbetning låter dig anpassa funktionerna efter dina behov. De Celleste 3D Deconvolution Module for Network License hjälper till att dramatiskt förbättra upplösningen och klarheten hos tjocka prover som sfäroider, vävnadsskivor eller celler i 3D-matriser genom att dekonvolvera Z-stackar för bilder. Det hjälper också till att förbättra bildkvaliteten för presentation, publicering eller 3D-volymanalys. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop [3], Celleste 5 mjukvara låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. Notera att Celleste 5.0 Image Analysis Network Server Licens krävs för användning med någon av modulerna.Celleste 5.0-programvara med Celleste 3D Deconvolution Module for Network License erbjuder dig dessa viktiga fördelar:• Strömlinjeformade arbetsflödesverktyg som gör det enkelt att visualisera och redigera bilder• Kraftfulla bildanalysfunktioner för segmentering, klassificering och kvantifiering av enstaka bilder eller en grupp bilder• 3D blinda och icke-blinda deconvolution alternativ• Avancerad PSF kontroller med uppmätta och teoretiska PSF alternativ• En svit med 3D-visnings- och visualiseringsverktyg• Dramatiskt förbättrad bildkvalitetMer om deconvolutionsmodulernaDeconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är resultatet av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste 5 moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och efter kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.[1] Celleste 5.0 bildanalys nätverksserverlicens [AMEP4868][2] Celleste Bildanalys Network Seat [AMEP4869]Utforska hela EVOS linje av bildsystem, tillbehör och erbjudanden [3] [www.thermofisher.com/EVOS]Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Celleste
För användning med (utrustning) EVOS M5000, EVOSM7000 och andra bildbehandlingssystem
Kvantitet 1 vardera