De Celleste 5.0 Bildanalyspaket förvandlar enkelt bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat arbetsflöde. De Celleste Bildanalys 3D-visualiseringsmodul för nätverkslicens hjälper till att förbättra 3D-objektvisualiseringen med hjälp av en rad kraftfulla verktyg efter 3D-dekonvolution.
De Celleste 5.0 Bildanalyspaket förvandlar enkelt bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat arbetsflöde. De Celleste Bildanalys 3D-visualiseringsmodul för nätverkslicens hjälper till att förbättra 3D-objektvisualiseringen med hjälp av en rad kraftfulla verktyg efter 3D-dekonvolution. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop, Celleste 5 mjukvara låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. En nätverksserverlicens krävs för användning med denna modul.
Celleste 5.0 Image Analysis Software Network License [1] är ett komplett bildanalyspaket designat för en rad biologiska tillämpningar, från bildjusteringar och bearbetning med manuella och automatiska mätningar över flera kanaler, till segmenterings- och klassificeringsverktyg som hjälper dig att omvandla bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde. De Celleste 5.0 Image Analysis Network Server License är designad för miljöer där användning av flera kopior önskas. Nätverksserverlicensen kommer med en plats och ytterligare mjuka licensplatser [2] kan läggas till när som helst. Valfria moduler för 2D och 3D deconvolution, visualisering, analys och GPU-driven bearbetning låter dig anpassa funktionerna efter dina behov. De Celleste 3D-visualiseringsmodul för nätverkslicens hjälper till att förbättra 3D-objektvisualiseringen med hjälp av en rad kraftfulla verktyg efter 3D-dekonvolution. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop [3], Celleste 5 mjukvara låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. Notera att Celleste 5.0 Image Analysis Network Server Licens krävs för användning med någon av modulerna.Celleste 5.0-programvara med Celleste 3D Visualization Module for Network License erbjuder dig dessa viktiga fördelar:• Strömlinjeformade arbetsflödesverktyg som gör det enkelt att visualisera och redigera bilder• Kraftfulla bildanalysfunktioner för segmentering, klassificering och kvantifiering av enstaka bilder eller en grupp bilder• Bakgrunds- och transparensjustering• Val av olika projektionstyper som bäst passar dina bilder• Skapande och förbättring av 3D-filmer genom nyckelbildskommentarer, objektantal och intensitetsjusteringar Mer om deconvolutionsmodulernaDeconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är ett resultat av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste 5 moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och efter kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.[1] Celleste 5.0 bildanalys nätverksserverlicens [AMEP4868][2] Celleste Bildanalys Network Seat [AMEP4869]Utforska hela EVOS linje av bildsystem, tillbehör och erbjudanden [3] [www.thermofisher.com/EVOS]Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy.