Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ 3D-visualiseringsmodul, enanvändarlicens
Beskrivning
- Celleste 5.0 Image Analysis Software är en uppsättning bildanalys- och visualiseringsverktyg utformade för en rad biologiska applikationer som låter dig omvandla dina bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde. Tillsammans med våra kraftfulla bildinsamlingsmöjligheter EVOS mikroskop, Celleste 5-programvaran låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data.
- Valfria moduler för 2D och 3D deconvolution, visualisering och analys låter dig anpassa funktionerna efter dina behov. Detta Celleste 5 3D-visualiseringsmodul hjälper till att förbättra visualiseringen av 3D-objekt med hjälp av en rad kraftfulla verktyg.
- Strömlinjeformade arbetsflödesverktyg som gör det enkelt att visualisera och redigera bilder
- Kraftfulla bildanalysfunktioner för segmentering, klassificering och kvantifiering av enstaka bilder eller en grupp bilder
- Bakgrunds- och transparensjustering
- Val av olika projektionstyper som bäst passar dina bilder
- Skapa och förbättra 3D-filmer genom nyckelbildskommentarer, objektantal och intensitetsjusteringar
- Deconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är resultatet av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste 5 moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och efter kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Invitrogen |
| För användning med (utrustning) | EVOS |
| Kvantitet | 1 kort |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?