Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ GPU-accelerationsmodul för 3D Deconvolution , nätverkslicens (inkluderar en plats)
Produktkod. 16618987 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 styrenhet
Produktkod. Kvantitet
16618987 1 styrenhet
1 options
Produktkod. 16618987 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4919
Beräknad leverans: 02-12-2026
De Celleste 5.0 Bildanalyspaket förvandlar enkelt bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat arbetsflöde. De Celleste GPU Acceleration Module for Network License möjliggör 3D-deconvolution och analys på en bråkdel av tiden genom att använda grafikprocessorn (GPU) på din EVOS PC.
De Celleste 5.0 Bildanalyspaket förvandlar enkelt bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat arbetsflöde. De Celleste GPU Acceleration Module for Network License möjliggör 3D-deconvolution och analys på en bråkdel av tiden genom att använda grafikprocessorn (GPU) på din EVOS PC. eller arbetsstation. Det hjälper också att möjliggöra bearbetning av tusentals voxlar samtidigt för snabbare bearbetningshastighet, ökad prestanda och bättre svarstider. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop, Celleste 5 mjukvara låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. En nätverksserverlicens krävs för användning med denna modul.
Celleste 5.0 Image Analysis Software Network License [1] är ett komplett bildanalyspaket designat för en rad biologiska tillämpningar, från bildjusteringar och bearbetning med manuella och automatiska mätningar över flera kanaler, till segmenterings- och klassificeringsverktyg som hjälper dig att omvandla bilder till kvantitativa data i ett strömlinjeformat och anpassningsbart arbetsflöde. De Celleste 5.0 Image Analysis Network Server License är designad för miljöer där användning av flera kopior önskas. Nätverksserverlicensen kommer med en plats och ytterligare mjuka licensplatser [2] kan läggas till när som helst. Valfria moduler för 2D och 3D deconvolution, visualisering, analys och GPU-driven bearbetning låter dig anpassa funktionerna efter dina behov. De Celleste GPU Acceleration Module for Network License hjälper till att utföra 3D-deconvolution och analys på en bråkdel av tiden genom att använda grafikprocessorn (GPU) på din EVOS PC eller arbetsstation. Det hjälper också att möjliggöra bearbetning av tusentals voxlar samtidigt för snabbare bearbetningshastighet, ökad prestanda och bättre svarstider. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop [3], Celleste 5 mjukvara låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. Notera att Celleste 5.0 Image Analysis Network Server Licens krävs för användning med någon av modulerna. Celleste 5.0-programvaran med GPU Acceleration Module ger dig dessa viktiga fördelar:• Strömlinjeformade arbetsflödesverktyg som gör det enkelt att visualisera och redigera bilder• Kraftfulla bildanalysfunktioner för segmentering, klassificering och kvantifiering av enstaka bilder eller en grupp bilder• GPU-accelererad dekonvolution för att öka prestandan och minska tiden till resultat• Rensa bilder på en bråkdel av tiden med CPU-baserad bearbetningMer om deconvolution-modulernaDeconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är ett resultat av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste 5 moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och efter kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.[1] Celleste 5.0 bildanalys nätverksserverlicens [AMEP4868][2] Celleste Bildanalys Network Seat [AMEP4869]Utforska hela EVOS linje av bildsystem, tillbehör och erbjudanden [3] [www.thermofisher.com/EVOS]Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Celleste
För användning med (utrustning) EVOS M5000, EVOSM7000 och andra bildbehandlingssystem
Innehåll och lagring Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module Card för nätverkslicens
Kvantitet 1 styrenhet