Läs mer
Invitrogen™ Celleste™ GPU-accelerationsmodul för 3D Deconvolution , enanvändarlicens
Produktkod. 16666484
Change view
Kvantitet:
1 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16666484 1 kort Varje
1 options
Produktkod. 16666484 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4876
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
De Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, enanvändarlicens, hjälper till att utföra 3D-dekonvolution och analys på en bråkdel av tiden genom att använda din grafikprocessorenhet (GPU) EVOS PC eller arbetsstation.
The Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, single user license, helps perform 3D deconvolution and analysis in a fraction of the time by utilizing the graphics processing unit (GPU) of your EVOS PC or workstation. It also helps enable the processing of thousands of voxels at once for faster processing speed, increased performance, and better response times. A network license including one seat is also available (Cat. No. AMEP4919). This module is used in conjunction with the Celleste 6.0 Image Analysis Software (Cat. No. AMEP4942), a full-feature image analysis suite designed for biological applications.
De Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, enanvändarlicens, hjälper till att utföra 3D-dekonvolution och analys på en bråkdel av tiden genom att använda din grafikprocessorenhet (GPU) EVOS PC eller arbetsstation. Det hjälper också att möjliggöra bearbetning av tusentals voxlar samtidigt för snabbare bearbetningshastighet, ökad prestanda och bättre svarstider. En nätverkslicens inklusive en plats finns också tillgänglig (kat. nr AMEP4919). Denna modul används tillsammans med Celleste 6.0 bildanalysprogramvara (kat.nr AMEP4942), en komplett bildanalyssvit designad för biologiska applikationer.
Celleste 6 Bildanalys med GPU-accelerationsmodulen ger dig dessa viktiga fördelar:
  • Ikonbaserat guidedrivet arbetsflöde effektiviserar bildanalys och eliminerar gissningar
  • Förkonfigurerade och optimerade analysmallar för vanliga applikationer hjälper till att få de mest relevanta resultaten från bilduppsättningar
  • Brett utbud av rapportformat för att visualisera resultat, skapa rapporter och dela bilder och data
  • Valfria moduler för 2D- och 3D-dekonvolution, 3D-visualisering och 3D-analys tillgängliga för att möta dina specifika behov
  • GPU-accelererad dekonvolution för att öka prestandan och minska tiden till resultat
  • Rensa bilder på en bråkdel av tiden med CPU-baserad bearbetning
Mer om dekonvolutionen
Deconvolution är en algoritmbaserad process som används för att återställa systematisk förlust av bildkontrast (oskärpa) som är resultatet av bildpunktspridningsfunktionen (PSF ). De kraftfulla 2D- och 3D-restaureringsalgoritmerna som finns tillgängliga i Celleste moduler låter dig dekonvolvera dina bilder för att förbättra kontrast och kvalitet, eller att visualisera dem i Z, över tid och per kanal, och sedan analysera den resulterande bilden med hjälp av en utökad verktygsuppsättning.
Celleste 6.0-programvaran är en kraftfull bildanalyslösning som hjälper till att göra ditt bildforskningsjobb enklare och ökar din produktivitet genom att sömlöst tillhandahålla bilder och korrekta data. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS mikroskop har du nu verktygen som gör det enkelt att fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela dina viktiga bilder och data mer effektivt än någonsin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Modul
Kompatibilitet EVOS™ Mikroskop
För användning med (utrustning) Celleste 6.0 Bildanalysprogramvara (kat.nr AMEP4942)
Innehåll och lagring Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module Card för nätverkslicens
Kvantitet 1 kort