Läs mer
Celleste™ 6 bildanalysprogramvara, nätverkslicens, en plats
Beskrivning
Celleste 6 Image Analysis Software är en komplett bildanalyssvit designad för biologiska applikationer. Förkonfigurerade analysmallar är optimerade för att leverera de mest relevanta data för en rad cellbaserade analyser. Ett ikonbaserat guidedrivet arbetsflöde effektiviserar bildanalys och levererar data snabbare. En rad datavisningsalternativ låter användare se resultat över plattan som värmekartor, bildmontage, histogram, cirkeldiagram och mer. Valfria moduler för dekonvolution, rendering och GPU-acceleration tillåter anpassning av Celleste 6 funktioner till dina cellmodeller och analyskrav. Tillsammans med de kraftfulla bildinsamlingsmöjligheterna hos EVOS bildsystem, Celleste 6-programvaran låter dig sömlöst fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela bilder och data. Denna nätverkslicens inkluderar en plats som kan tilldelas av administratören till flera användare över ett internt nätverk. Endast en användare kan komma åt en plats åt gången. Ytterligare platser finns tillgängliga (kat.nr AMEP4869). Celleste 4 eller Celleste 5 mjukvara kan uppgraderas till Celleste 6-programvara med antingen en enanvändarlicensuppgradering (AMEP4870) eller nätverkslicensuppgradering för en plats (AMPE4938).
Celleste 6 Image Analysis Software erbjuder dessa viktiga fördelar:
•Ikonbaserat guidedrivet arbetsflöde effektiviserar bildanalys och eliminerar gissningar
• Förkonfigurerade och optimerade analysmallar för vanliga applikationer hjälper till att få de mest relevanta resultaten från bilduppsättningar
• Brett utbud av rapportformat för att visualisera resultat, skapa rapporter och dela bilder och data
• Valfria moduler för 2D- och 3D-dekonvolution, 3D-visualisering och 3D-analys tillgängliga för att möta dina specifika behov
Bildanalys
De Celleste 6 multi-channel analysis (MCA)-verktyg är baserat på förkonfigurerade algoritmer och analysmallar som har tränats på representativa data för att optimalt segmentera och klassificera bilder från en rad vanliga cellbaserade analyser. Välj helt enkelt den app som motsvarar din analys av intresse och följ det guidebaserade arbetsflödet steg för steg från bild till datagenerering. Inspektera bilder över plattan genom att klicka på dem eller köra“ spela” fungera. Applicera sedan helt enkelt analysen på de önskade brunnarna och se omedelbart resultaten i ett format som är mest lämpligt för analysen. Välj mellan blockdiagram, graf, värmekarta, histogram, cirkeldiagram, punktdiagram eller 3D. Förfina efter önskemål och tillämpa på önskade fält och brunnar i datamängden.
Alternativt kan du använda hela uppsättningen av kraftfulla verktyg i Celleste 6-programvara för att anpassa bildanalys efter dina specifika behov, inklusive bildjusteringar, bakgrundskorrigering, justering och plattsättning, räkning och dimensionering med kraftfulla segmenterings- och klassificeringsverktyg och mätningar i upp till fyra dimensioner som appliceras automatiskt över flera kanaler, fält och brunnar. Visa och exportera data med samma uppsättning alternativ som i MCA-arbetsytan.
Mät och kvantifiera
Mät och analysera enkelt dina bilder med en mängd olika mätverktyg som avstånd, region, vinklar och area. Möjligheten att identifiera ett objekt i time-lapse-experiment kan användas för att spåra cellrörelser eller migration. Den kan också användas för att spåra intensitetsförändringar över tid, såsom i celldöd eller målgenexpressionsstudier. Denna funktion är särskilt kraftfull i kombination med EVOS Inkubator på scenen (kat. nr. AMC1000) som möjliggör kontinuerlig övervakning av celler under kontrollerade miljöförhållanden.
Rapportera och dela
Efter att ha slutfört bildanalysen kan du med en uppsättning antecknings- och rapporteringsverktyg skapa presentationsklara bilder och datarapporter med några få klick och dela dem med andra i PDF, PowerPoint™ , och Excel™ formatera. Spara bilder som individuella ramar eller filmer enligt dina behov.
Anpassa din verktygsuppsättning
Välj bland valfria moduler att anpassa Celleste 6 mjukvara till dina cellmodeller och behov av analys, visualisering och datagenerering. Modulerna inkluderar 2D- och 3D-dekonvolution, GPU-acceleration, 3D-rendering, visualisering och 3D-analys.
Celleste 6-programvaran är en kraftfull bildanalyslösning som hjälper till att göra ditt bildforskningsjobb enklare och ökar din produktivitet genom att sömlöst tillhandahålla bilder och korrekta data. Med den bevisade användbarheten av EVOS bildsystem har du nu verktygen som gör det enkelt att fånga, bearbeta, mäta, analysera och dela dina viktiga bilder och data mer effektivt än någonsin.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | EVOS |
| Kvantitet | 1 licens/plats |