Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7-detektionsreagenser
Beskrivning
CellEvent Caspase-3/7 Green och CellEvent Caspase-3/7 Red detekteringsreagenser är nya fluorogena substrat för aktiverad caspase-3/7 i levande celler som kan fixeras och multiplexeras med avbildningsfärger eller antikroppar. Aktivering av caspase-3 är en kritisk händelse under apoptos, vilket gör dessa till optimerade reagenser för analys av apoptotiska celler. CellEvent Caspase-3/7 Red Detection Reagent kan också användas för att upptäcka apoptos i GFP-uttryckande celler.
Funktioner hos dessa indikatorer inkluderar:
- Optimerat caspase-3/7-substrat för apoptosanalys
- Lättanvänd—lägg till och läs; ingen celltvätt eller lysis krävs
- Använd för tidsmätning; välj enkelt den aktuella tidpunkten upp till och efter 72 timmar
- Kompatibel med både levande cellfluorescensavbildning och formaldehydbaserade fixeringsmetoder
- Multiplexaktiverad—kombinera med andra fluorescerande reagenser för att bekräfta apoptos i samma cell eller cellpopulation
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagens: Absorptions-/emissionsmaximum på ∼502/530 nm. Detekterbar med FITC/GFP traditionell filteruppsättning.
CellEvent™ Caspase-3/7 röd detektionsreagens: Absorptions-/emissionsmaximum på ∼590/610 nm. Detekterbar med traditionell Texas rödfilteruppsättning.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagens och CellEvent™ Caspase-3/7 Green tillhandahålls som torkpulver. Tillsätt bara 100 μl PBS för att torka ner pulver och skapa 100X lagerlösning. Späd ut denna 100X lagerlösning 1:100 i komplett medium och färga celler i 30 till 60 minuter och analysera med fluorescensmikroskop.
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagens tillhandahålls också som en redan förberedd DMSO-lösning. DMSO-lösningen är en 400X standardlösning som är redo att användas. Späd bara ut i tillväxtmedium 1:400 och färga cellerna i 30 till 60 minuter.
För att förhindra att de apoptotiska cellerna sköljs bort behövs ingen tvätt i slutet av färgningen. Färgade celler kan analyseras levande eller fixeras med 4 % paraformaldehydlösning såsom Image-IT™ paraformaldehyd 4 % i 0,1 M fosfatbuffert pH 7,4, Kat. Nr. I28800. Dessa fixerade celler kan vidare bearbetas med fixa cellkompatibla färgämnen eller ICC-arbetsflöden.
Substratspecifika egenskaper
CellEvent Caspase-3/7 Detection Reagents är en fyraminosyrapeptid (DEVD) konjugerad till ett nukleinsyrabindande färgämne. DEVD-peptidsekvensen är en klyvningsplats för caspase-3/7, och det konjugerade färgämnet är icke-fluorescerande tills det klyvs från peptiden och binds till DNA.
Verkningsprinciper
CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent är i grunden icke-fluorescerande eftersom DEVD-peptiden hämmar färgämnets förmåga att binda till DNA. Efter aktivering av caspase-3/7 i apoptotiska celler klyvs dock DEVD-peptiden, vilket gör att färgämnet kan binda till DNA och producera ett ljust, fluorogent svar.
Enkelt trestegsprotokoll
För att använda CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagens, tillsätt det helt enkelt i cellerna, inkubera i 30 till 60 minuter och visualisera över tid. Apoptotiska celler med aktiverad caspase-3/7 har klara gröna eller röda kärnor, medan celler utan aktiverad caspase 3/7 har minimal fluorescerande signal.
Analysens mångsidighet möjliggör detektion och fixering av levande celler
Denna robusta analys möjliggör undersökning av caspase-3/7-aktivering i levande celler. Dessutom, eftersom tvättsteg inte är nödvändiga för detektion, bevaras sköra apoptotiska celler som vanligtvis förloras under tvättsteg. Viktigt är att den fluorescerande signalen från CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent kan överleva fixering och permeabilisering. Detta ger flexibilitet att utföra slutpunktsanalyser och undersöka andra proteiner av intresse med hjälp av reporter, färgämnen eller immunocytokemi.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 x 25μ L flaska |
| Produkttyp | Caspase 3/7 reagens |
| Innehåll och lagring | 1 x 25μ L 2 mM reagens i DMSO. Butik på≤ -20 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Excitation/Emission | ∼502/530 |
| Färg | Klart |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | CellEvent |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, höginnehållsinstrument |
| Etikett eller färgämne | CellEvent™ Caspase 3/7 Grön |
| Visa mer |