Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7-detektionsreagenser
Produktkod. 17897071
Change view
Kvantitet:
1 flaska
1 x 100μ L flaska
1 x 25μ L flaska
2 flaskor (1 grön, 1 röd)
5 flaskor
Färg:
Klart
Röd, grön
Rött
Excitation/Emission:
∼502/530
∼590/610
∼590/610,∼ 502/530
Formatera:
Powder
Förpackningsstorlek:
25µL
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg Excitation/Emission Formatera Förpackningsstorlek
17897071 1 flaska Rött ∼590/610 Powder -
17826521 5 flaskor Rött ∼590/610 - -
17842944 1 flaska Klart ∼502/530 - -
17836521 5 flaskor Klart ∼502/530 - -
17846521 2 flaskor (1 grön, 1 röd) Röd, grön ∼590/610,∼ 502/530 - -
11390952 1 x 100μ L flaska Klart ∼502/530 - Varje
15662714 1 x 25μ L flaska Klart ∼502/530 - 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17897071 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00 SEK
    2283.65 SEK / 314µg
    Save 311.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CellEvent Caspase-3/7-detektionsreagenser är fluorogena no-wash-substrat för apoptosdetektion. Dessa substrat detekterar aktiverad caspase-3/7 i levande celler som kan fixeras och multiplexeras med reportrar, färgämnen eller antikroppar.
CellEvent Caspase-3/7 Green och CellEvent Caspase-3/7 Red detekteringsreagenser är nya fluorogena substrat för aktiverad caspase-3/7 i levande celler som kan fixeras och multiplexeras med avbildningsfärger eller antikroppar. Aktivering av caspase-3 är en kritisk händelse under apoptos, vilket gör dessa till optimerade reagenser för analys av apoptotiska celler. CellEvent Caspase-3/7 Red Detection Reagent kan också användas för att upptäcka apoptos i GFP-uttryckande celler.
Funktioner hos dessa indikatorer inkluderar:
  • Optimerat caspase-3/7-substrat för apoptosanalys
  • Lättanvänd—att lägga till och läsa; ingen celllysis krävs
  • Används för mätning av tidskurs; Välj enkelt den intressanta tidpunkten
  • Kompatibel med både levande cellfluorescensavbildning och formaldehydbaserade fixeringsmetoder
  • Multiplexaktiverad—kombinera med andra fluorescerande reagenser för att bekräfta apoptos i samma cell eller cellpopulation
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagens: Absorptions-/emissionsmaximum på ∼502/530 nm. Detekterbar med FITC/GFP traditionellt filterset.
CellEvent™ Caspase-3/7 röd detektionsreagens: Absorptions-/emissionsmaximum på ∼590/610 nm. Detekterbart med traditionellt Texas rödfilter.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagens och CellEvent™ Caspase-3/7 Green tillhandahålls som torkpulver. Tillsätt bara 100 μl PBS för att torka ner pulvret och skapa 100X fondlösning. Späd ut denna 100-gångiga lösningslösning 1:100 i komplett medium och färga celler i 30–60 minuter och analysera med fluorescensmikroskop.
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent tillhandahålls också som en redan förberedd DMSO-lösning. DMSO-lösningen är en 400X standardlösning som är redo att användas. Späd bara ut i tillväxtmedium 1:400 och färga cellerna i 30 till 60 minuter.
För att förhindra att de apoptotiska cellerna sköljs bort behövs ingen tvätt i slutet av staning. Färgade celler kan analyseras levande eller fixeras med 4 % paraformaldehydlösning såsom Image-IT™ paraformaldehyd i 0,1 m fosfatbuffert pH 7,4, Kat. Nr. I28800. Dessa fasta celler kan vidarebearbetas för ICC-arbetsflödet.
Substratspecifika egenskaper
CellEvent Caspase-3/7 Detection Reagents är en fyraminosyrapeptid (DEVD) konjugerad till ett nukleinsyrabindande färgämne. DEVD-peptidsekvensen är en klyvningsplats för caspas-3/7, och det konjugerade färgämnet är icke-fluorescerande tills det klyvs från peptiden och binds till DNA.
Verkningsprinciper
CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent är i grunden icke-fluorescerande eftersom DEVD-peptiden hämmar färgämnets förmåga att binda till DNA. Efter aktivering av caspas-3/7 i apoptotiska celler klyvs dock DEVD-peptiden, vilket gör att färgämnet kan binda till DNA och producera ett ljust, fluorogent svar.
Enkelt trestegsprotokoll
För att använda CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagens, tillsätt det helt enkelt i cellerna, inkubera 30 ––60 minuter och visualisera. Apoptotiska celler med aktiverad kaspas-3/7 har klara gröna eller röda kärnor, medan celler utan aktiverad kaspas 3/7 har minimal fluorescerande signal.
Analysens mångsidighet möjliggör detektion och fixering av levande celler
Denna robusta analys möjliggör undersökning av caspas-3/7-aktivering i levande celler. Dessutom, eftersom tvättsteg inte är nödvändiga för upptäckt, bevaras sköra apoptotiska celler som vanligtvis förloras under tvättstegen. Viktigt är att den fluorescerande signalen från CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent kan överleva fixering och permeabilisering. Detta möjliggör flexibilitet att utföra slutpunktsanalyser och undersöka andra proteiner av intresse med hjälp av immunocytokemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 flaska
Formatera Powder
Excitation/Emission ∼590/610
Färg Rött
Detektionsmetod fluorescens
Konjugera Nukleärt färgämne
Form Pulver