Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometri Assay Kit
Produktkod. 13413329
Change view
Kvantitet:
100 analyser
20 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13413329 100 analyser 1 uppsättning
15583329 20 analyser 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13413329 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10427
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometri Assay Kit möjliggör flödescytometrisk detektering av aktiverat kaspas-3 och kaspas-7 i apoptotiska celler.
Satsen innehåller det nya fluorogena substratet CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent, samt SYTOX™ AADvanced™ Fläck av döda celler.
• Kaspas-3/7-—specifik inkluderar igenkänningssekvensen för aktiverat kaspas-3 och kaspas-7
• Enkel identifiering —identifierar tydligt levande, döda och apoptotiska cellpopulationer
• Snabb analys —tvätt och fixering krävs inte
• Flerfärgskompatibilitet kombineras —med andra färgämnen som kan exciteras av 488 nm-lasern eller andra lasrar
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent är ett cellgenomsläppligt reagens som består av en peptid med fyra aminosyror (DEVD) konjugerad till ett nukleinsyrabindande färgämne. Under apoptos aktiveras kaspas-3- och kaspas-7-proteiner och kan klyva igenkänningssekvensen för kaspas 3/7 som kodas i DEVD-peptiden. Klyvning av igenkänningssekvensen och bindning av DNA av reagenset märker de apoptotiska cellerna med en ljus, fluorogen signal som har absorptions-/emissionsmaxima på∼ 511/533 nm. När den används tillsammans med SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain, apoptotiska celler kan lätt särskiljas från levande och nekrotiska celler.
Eftersom ingen enskild parameter definierar apoptos i alla system, rekommenderar vi starkt att du använder en kombination av olika mätningar för tillförlitlig upptäckt av apoptos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 analyser
Formatera Kit
Produkttyp Caspase Assay Kit
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska CellEvent™ Caspase 3/7 Green Detection Reagent, 1 injektionsflaska SYTOX AADvanced färgning av döda celler och 1 flaska DMSO.
Förvara alla flaskor i satsen upprätt, vid eller under -20°C, torkade och skyddade från ljus.
Flödescytometerlaserlinjer 488
Excitation/Emission SYTOX AADvanced: 546/647
CellEvent Caspase 3/7 Green Detection Reagent: 511/533
Frakt skick Våt is
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Produktlinje CellEvent
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Flödescytometri
För användning med (utrustning) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer, flödescytometer
Etikett eller färgämne CellEvent™ Caspase 3/7 Green Detection Reagent, SYTOX AADvanced döda cellfläckar
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)