Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometri Assay Kit
Beskrivning
Satsen innehåller det nya fluorogena substratet CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent, samt SYTOX™ AADvanced™ Fläck av döda celler.
• Kaspas-3/7-—specifik inkluderar igenkänningssekvensen för aktiverat kaspas-3 och kaspas-7
• Enkel identifiering —identifierar tydligt levande, döda och apoptotiska cellpopulationer
• Snabb analys —tvätt och fixering krävs inte
• Flerfärgskompatibilitet kombineras —med andra färgämnen som kan exciteras av 488 nm-lasern eller andra lasrar
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent är ett cellgenomsläppligt reagens som består av en peptid med fyra aminosyror (DEVD) konjugerad till ett nukleinsyrabindande färgämne. Under apoptos aktiveras kaspas-3- och kaspas-7-proteiner och kan klyva igenkänningssekvensen för kaspas 3/7 som kodas i DEVD-peptiden. Klyvning av igenkänningssekvensen och bindning av DNA av reagenset märker de apoptotiska cellerna med en ljus, fluorogen signal som har absorptions-/emissionsmaxima på∼ 511/533 nm. När den används tillsammans med SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain, apoptotiska celler kan lätt särskiljas från levande och nekrotiska celler.
Eftersom ingen enskild parameter definierar apoptos i alla system, rekommenderar vi starkt att du använder en kombination av olika mätningar för tillförlitlig upptäckt av apoptos.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 analyser |
| Formatera | Kit |
| Produkttyp | Caspase Assay Kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska CellEvent™ Caspase 3/7 Green Detection Reagent, 1 injektionsflaska SYTOX AADvanced färgning av döda celler och 1 flaska DMSO. Förvara alla flaskor i satsen upprätt, vid eller under -20°C, torkade och skyddade från ljus. |
| Flödescytometerlaserlinjer | 488 |
| Excitation/Emission | SYTOX AADvanced: 546/647 CellEvent Caspase 3/7 Green Detection Reagent: 511/533 |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | CellEvent |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Visa mer |