Läs mer
Invitrogen™ CellEvent Caspase 8 och 9 Detektionsreagenser
Beskrivning
CellEvent™ Caspase Detection Reagens är cellpermeanta, fluorogena substrat för att upptäcka aktiverad caspase-3/7, caspase-8 och caspase-9 under apoptos. Efter klyvning av målcaspasen binder det frigjorda färgämnet DNA och producerar ljus nukleär fluorescens i apoptotiska celler. No-wash-reagenserna stödjer levande cell- och fixcellfluorescensavbildning, höginnehållsanalys och mikroplattläsarkompatibla analyser. De kan användas för endpoint-, kinetiska, kontinuerliga odlingar och multiplexerade arbetsflöden i 2D- eller 3D-cellmodeller.
CellEvent Caspase-8 och CellEvent Caspase-9 Green Detection Reagents är cellpermeanta, fluorogena substrat för att upptäcka aktiverade initiatorkaspaser under apoptos. Caspase-8 aktiveras vanligtvis nedströms efter dödsreceptorsignalering och Caspase-9 aktiveras generellt via mitokondrie-apoptosomvägen. Mätning av dessa enzymer kan ge information om upstream extrinsisk och intrinsisk apoptossignalering, samtidigt som man inser att signalvägsövertalning och cellspecifika svar kan påverka Caspaseaktivitet.
Produktfunktioner
- Detektera aktiverad Caspase-8 eller Caspase-9 i levande celler
- Producera ljusgrön kärnfluorescens för bildbaserad identifiering och segmentering av Caspase-positiva celler
- Använd ett add-och-läsa-arbetsflöde utan att celllys, permeabilisering eller tvätt krävs
- Stöd arbetsflöden för endpoint, kinetic, kontinuerlig kultur, höginnehållsavbildning och mikroplattor
- Behåll aktiverad signal efter formaldehydbaserad fixering
- Stöd multiplexanalys med spektralt kompatibla cellhälso- och livskraftsprober
Substratspecifika egenskaper och principer för verkning
Varje reagens innehåller en fyraminosyra-peptidigenkänningssekvens kopplad till ett fluorogent DNA-bindande färgämne. CellEvent Caspase-8 Green Detection Reagent använder IETD-sekvensen, medan CellEvent Caspase-9 Green Detection Reagens använder LEHD-sekvensen. I celler utan aktiverad mål-Caspase förblir det intakta reagenset icke-fluorescerande eftersom peptiden förhindrar att färgämnet binder DNA.
Till skillnad från andra kaspasdetektionsreagenser som binder en enda färgmolekyl till ett aktiverat enzym i en irreversibel reaktion, hämmar inte den fluorogena induktionen av CellEvent färgämnet genom klyvning kaspasenzymerna i cellen, vilket möjliggör signalförstärkning eftersom färgämnet binder DNA, vilket skapar en ljusgrön kärnfluorescensrespons i celler med kaspasaktivitet.
Fluorescensen kan detekteras med mikroskopi, automatiserad höginnehållsavbildning eller en kompatibel mikroplattläsare. Avbildning hjälper till att ge kontext för enskilda celler, medan mikroplattläsare ger en populationsnivåmätning. Helhetsanalyser kan kräva optimering av celltäthet, behandlingsförhållanden och andelen kaspaspositiva celler för att generera tillräcklig signal.
CellEvent Caspase-reagensformat och portfölj
Portföljen CellEvent inkluderar även reagenser för att mäta caspaseaktivitet nedströms i avrättaren. CellEvent Caspase-3/7 röda detektionsreagenser (C10430, C10431) ger en röd kärnsignal för experiment som multiplexerar med GFP eller kompatibla gröna fluorescerande markörer. CellEvent Caspase-3/7 Green ReadyProbes™ Reagens (R37111) levereras i en färdig droppflaska för ett enkelt märkningsarbetsflöde. Andra CellEvent Caspase-3/7 Green-format inkluderar C10723, C10423, C10432 och C10433.
Analysflexibilitet för levande cellavbildning och slutpunktsanalys
CellEvent Caspase-8 och Caspase-9 reagenser kan tillsättas direkt till levande celler i komplett odlingsmedium eller en kompatibel fysiologisk buffert. För slutpunktsanalys inkuberas cellerna vanligtvis med reagens i 3060 minuter vid 37 °C före mätning. De gröna reagenserna har excitations- och emissionsmaxima på cirka 502/530 nm och kan detekteras med standard FITC- eller GFP-optiska konfigurationer.
För kinetiska och kontinuerliga odlingsstudier kan reagenset förbli i ett komplett medium under utökad odling av 2D- eller 3D-modeller. Tidsförloppsavbildning med ett miljökontrollerat mikroskop eller inkubator på scen kan övervaka utseende, tidpunkt och fördelning av Caspase-positiva kärnor under förlängd behandling. Arbetsflödet är kompatibelt med system som EVOS™ M7000 Imaging System utrustat med EVOS Onstage Incubator, eller liknande konfigurerade mikroskop med lämplig miljökontroll.
För mikroplattbaserad höginnehållsavbildning stödjer den starka kärnsignalen automatiserad segmentering och mätningar såsom kärnintensitet eller andel positiva celler. Fluorescensvaret kan också mätas med en mikroplattläsare för populationsanalys.
Reagenserna måste aktiveras av kaspaser i levande celler och kan inte appliceras på tidigare fixerade prover för att generera signal. Efter tillräcklig klyvning och signalutveckling kan celler bevaras med en formaldehydbaserad fixativ för slutpunktsavbildning, permeabilisering eller efterföljande analys med kompatibla fixerade cellreagenser.
Formatfördelar
- Färdiga 100X vattenhaltiga koncentrat på 500 μm
- Direkt utspädning till kompatibel fysiologisk buffert eller komplett odlingsmedium
- Förvaring vid 28 °C utan förberedelse av DMSO-kolvlösning
- Detektion med standard FITC- eller GFP-optiska konfigurationer
Användningsområden
- Läkemedelsupptäckt, ämnesprofilering och studier av verkningsmekanismer
- Levande cell- och tidsförloppsfluorescensavbildning
- Inkubator på scen och experiment med kontinuerlig odling
- Höginnehållsscreening och automatiserad bildanalys
- Mikroplattläsarbaserad Caspase-kvantifiering
- Fixcell-slutpunktsavbildning efter aktivering av levande celler
- Longitudinella studier i 2D- och 3D-cellmodeller
Multiplexanalys av Caspasaktivitet, mitokondriefunktion och membranintegritet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 x 300 μl flaska |
| Formatera | Flaska |
| Analysera | Apoptos |
| Produkttyp | Kapasdetektionsreagens |
| Innehåll och lagring | •1 flaska 300 μl 100x vattenkoncentrat Caspase 8 detektionsreagens •Förvara vid 2 °C till 8 °C •Skydda mot ljus |
| Kompatibla celler | Levande däggdjursceller |
| Excitation/Emission | 502/530 |
| Antal reaktioner | 100 tester |
| Färg | Grön |
| Inkubationstid | 30 till 60 minuter eller kontinuerlig odling |
| Visa mer |