Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit
Produktkod. p-7160171
25μ L
Kvantitet:
25μ L
100μ L
CellEvent™ Senescence Green Detection Kit består av en fluorescerande sond och optimerad buffert som möjliggör bildbaserad detektering av senescerande celler
Denna fluoresceinbaserade sond innehåller två galaktosidgrupper, vilket gör den till ett mål förβ -galaktosidas. Aktivering avβ -galaktosidas används vanligtvis som en biomarkör för åldrande celler. Detta hydrolasenzym finns i lysosomer och omvandlasβ -galaktosider till monosackarider under sura pH-förhållanden. Den enzymatiskt klyvda produkten hålls kvar i cellen på grund av kovalent bindning av intracellulära proteiner och avger en fluorogen signal som har absorptions-/emissionsmaxima på 490/514 nm.
Kitets funktioner inkluderar:
•Pålitlig och snabb fluorescerande detektering av åldrande celler
• Större känslighet än traditionell kolorimetrisk x-gal
• Fluorescerande signal bibehålls väl och detekteras med standard Alexa Fluor™ 488/FITC filterset
• Multiplex-—aktiverad fluorescerande senescensprob kan multiplexeras
På grund av en begränsad replikativ livslängd går normala celler in i cellcykelstopp, även känt som cellulär senescens. Medan i denna åldrande fas förblir cellerna metaboliskt aktiva utan att genomgå celldöd eller delning. De antar en specifik fenotyp som inkluderar uppkomsten av flera kärnor, ökad vakuolisering, uttryck av pH-beroendeβ -galaktosidas, och morfologisk förstoring och förlängning. Åldrande, genom en mängd olika mekanismer, kan spela en roll i tumörsuppression, tumörprogression, åldrande och vävnadsreparation.
Aktivering avβ -galaktosidas används vanligtvis som en biomarkör för åldrande celler. Detta hydrolasenzym finns i lysosomer och omvandlasβ -galaktosider till monosackarider under sura pH-förhållanden. Aktiviteten är optimal vid lysosomalt pH 4, men konventionella analyser mäter vid pH 6. Det har visat sig att normaliseratsβ -galaktosidasaktiviteten är dubbelt så hög i åldrande celler som i pre-senescenta celler oavsett pH-värdet som används för testning.
Ett kolorimetriskt substrat förβ -galaktosidas, 5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktopyranosid (x-gal), har länge använts för att detektera metabolisk aktivitet i celler in vitro. Dess användning är dock begränsad på grund av inkonsekvent signal, analysens längd och oförmåga att multiplexa.
Därför har vi utvecklat ett känsligt, fluorescerande substrat förβ -galaktosidas som kan användas för detektion av åldrande celler. De CellEvent™ Senescence Green probe är ett fluoresceinbaserat reagens som innehåller två galaktosidgrupper, vilket gör det till ett specifikt mål förβ -galaktosidas. Den enzymklyvda produkten hålls kvar i cellen på grund av kovalent bindning av intracellulära proteiner och avger en fluorogen signal som har absorptions-/emissionsmaxima på 490/514 nm.
De CellEvent™ Senescent Green Kit ger CellEvent™ Åldrande grön sond och en optimerad buffert för detektion av åldrande celler i fixerade prover. Denna sond kan multiplexeras med andra fluorescerande reagens som är kompatibla med paraformaldehydfixering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys
Produkttyp Senescence Green Detection Kit
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje CellEvent™
Kvantitet 25μ L
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit >