Läs mer
Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterilt vatten, Corning™
Description
Vatten av molekylärbiologi är idealiskt för applikationer där mycket rent, RNas-, DNas- och proteasfritt vatten krävs (t.ex. PCR och andra molekylärbiologiska reaktioner, DNA/RNA/proteinextraktion, rening och lagringsreagens). Molecular biology grade vatten testas till de kemiska och fysikaliska egenskaperna som finns i USP monografi för sterilt renat vatten.
Certifications
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 6 x 100 mL |