Läs mer
Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterilt vatten, Corning™
BIOPHARMA
Produktkod. 15393581
Change view
Kvantitet:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15393581 6 x 500 mL Paket med 6
15383581 6 x 100 mL Paket med 6
15303711 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15393581 Leverantör Corning Media Tech Leverantörsnummer 46000CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1293.20 SEK / Paket med 6
    Save 291.80 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används i RNase-, DNase- och Protease-fria applikationer. Corning™ Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterilt vatten används för buffertberedning, DNA/RNA-rening, DNA-sekvensering och bibliotek, rekombinant DNA, kloning, genkartläggning.
Vatten av molekylärbiologi är idealiskt för applikationer där mycket rent, RNas-, DNas- och proteasfritt vatten krävs (t.ex. PCR och andra molekylärbiologiska reaktioner, DNA/RNA/proteinextraktion, rening och lagringsreagens). Molecular biology grade vatten testas till de kemiska och fysikaliska egenskaperna som finns i USP monografi för sterilt renat vatten.
Certifikat
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifikationer
Kvantitet 6 x 500 mL