Läs mer
Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterilt vatten, Corning™
BIOPHARMA
Produktkod. p-6983003
Kvantitet:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15383581
Brand: Corning Media Tech 46000CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i RNase-, DNase- och Protease-fria applikationer. Corning™ Molecular Biology Grade Water Tested to USP Sterilt vatten används för buffertberedning, DNA/RNA-rening, DNA-sekvensering och bibliotek, rekombinant DNA, kloning, genkartläggning.
Vatten av molekylärbiologi är idealiskt för applikationer där mycket rent, RNas-, DNas- och proteasfritt vatten krävs (t.ex. PCR och andra molekylärbiologiska reaktioner, DNA/RNA/proteinextraktion, rening och lagringsreagens). Molecular biology grade vatten testas till de kemiska och fysikaliska egenskaperna som finns i USP monografi för sterilt renat vatten.
Certifikat
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 6 x 100 mL