Läs mer
Corning™ cellgro™ Cellkulturmedium
BIOPHARMA
Produktkod. 15363591
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Produkttyp:
Cellkulturmedia
Transfectagro Reducerad Serum HEPES
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
15363591 1 l Cellkulturmedia Paket med 6
15313531 500 ml Cellkulturmedia Paket med 6
15373701 500 ml Transfectagro Reducerad Serum HEPES Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15363591 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10010CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 SEK
    811.27 SEK / Paket med 6
    Save 1688.73 SEK
    67% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-04-2027
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
transfectagro™ reducerat serummedium är utformat för att maximera tillväxten av en mängd olika celltyper under reducerade serumförhållanden, vilket generellt tillåter minst 50 % minskning av serumanvändningen med minimal anpassning. En kemiskt definierad formulering med reducerat serum, transfectagro förbättrar också transient transfektionseffektivitet i en mängd olika celltyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cellkulturmedia
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1 l
Endotoxinnivå 0,25 EU/ml