Läs mer
Corning™ cellgro™ Cellkulturmedium
Beskrivning
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper Corning genomgår Classical Media-produkter en rad tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analyser. Produktprestanda mäts genom skörde-till-plant-förhållande eller ökning av veckning enligt förutbestämda specifikationer. Flytande och pulverbaserade klassiska medieprodukter testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediepulver testas också för kvarvarande fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning kalibreras enligt standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska medieprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: klassiska medieprodukter testas för bakteriell endotoxin med hjälp av Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediumpulverprodukter måste ha en endotoxinnivå under 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning produkter för flytande klassiska medier testas för sterilitet och flytande klassiska medier testas för mykoplasma utanför platsen med en metod med stor volym.
transfectagro™ Reducerat serummedium är utformat för att maximera tillväxten av olika celltyper under reducerade serumförhållanden, vilket generellt möjliggör minst 50 % minskning av serumanvändning med minimal anpassning. En kemiskt definierad, reducerad serumformulering transfectagro förbättrar också effektiviteten vid transient transfektion i olika celltyper.
transfectagro™ Reducerat serummedium är utformat för att maximera tillväxten av olika celltyper under reducerade serumförhållanden, vilket generellt möjliggör minst 50 % minskning av serumanvändning med minimal anpassning. En kemiskt definierad, reducerad serumformulering transfectagro förbättrar också effektiviteten vid transient transfektion i olika celltyper.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Transfectagro Reducerad Serum HEPES |
| Kvantitet | 500 ml |
| Formulering | Reducerat serum |