Läs mer
Corning™ cellgro™ DMEM/Hams F-12 Mix
BIOPHARMA
Produktkod. 15313611
Kvantitet:
6 x 500 ml
6 x 1 l
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15313611
Brand: Corning™ 10090CM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Corning™ cellgro™ DMEM/Hams F-12 Mix stödjer cellkulturtillväxt och ersättning av Pyridoxin HCl mot Pyridoxal säkerställer förbättrad stabilitet jämfört med den ursprungliga formuleringen.
  • Modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
  • Ursprunglig formulering användes för att odla embryonala musceller
  • Har modifierats för att stödja olika normala och transformerade celler, såsom primärkulturer av mus- och kycklingceller
  • Formuleringar kan skilja sig åt i mängd eller frånvaro av komponenter som glukos, natriumpyruvat, natriumbikarbonat och L-glutamin
  • Testad för att bestämma pH och osmolalitet
  • Låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering
  • Testad för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys
  • Hams F-12 media är baserad på Hams F-10 medium med ökade koncentrationer av kolin, inositol, putrescin och flera aminosyror
  • Mykoplasma: Testad negativ
  • Sterilitet: Godkänt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM och Ham's F-12, 50/50 Mix
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Hold (Håll)
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 1 l
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 116,65 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,417 mg/L FeS04,7H2O, 0,05 mg/L Fe(NO3)3,9H2O, 311,8 mg/L KCl, 0,0008 mg/L CuSO4/vattenfri (4,9 g vattenfri), M5S04 (vattenfri) 7000 mg/L NaCl, 62,5 mg/L Na2HPO4.H2O, 71 mg/L Na2HP04 (vattenfritt), 2438 mg/L NaHCO3, 0,4315 mg/L ZnS04,7H2O; Aminosyror: 4,45mg/L L-Alanin, 147,5mg/L L-Arginin. HCl, 7,5 mg/L L-asparagin.H2O, 6,65 mg/L L-asparaginsyra, 17,56 mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/L L-Cystein. 18,75 mg/L Glycin, 31,48 mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/L L-isoleucin, 58,95 mg/L L-Leucin, 91,35 mg/L L-Lysin. HCl, 17,24mg/L L-metionin, 35,48mg/L L-fenylalanin, 17,25mg/L L-prolin, 26,25mg/L L-serin, 53,55mg/L L-treonin, 9,02mg/L-Tryptophan/8 L, 5mg/L 5 L-tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,00365mg/L biotin, 2,24mg/L D-Ca-Pantothenate, 8,98mg/L Kolinklorid, 2,65mg/L Folsyra, 12,61mg/L i-Inositol, 2,0185mg/L 2,0185mg/L 2,0185mg/L 2tinoxim. HCl, 0,219 mg/l riboflavin, 2,17 mg/l tiamin. HCl; Övrigt: 3151mg/L D-Glukos, 2,385mg/L Hypoxanthine, Natrium, 0,105mg/L DL-tioktinsyra (liponsyra), 0,044mg/L Metyllineoleat, 8,1mg/L Fenolrött, Natrium.HCl0mg/0,044mg/L 110 mg/l natriumpyruvat, 0,365 mg/l tymidin.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C