Läs mer
Corning™ cellgro™ DMEM/Hams F-12 Mix
Beskrivning
- Modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
- Ursprunglig formulering användes för att odla embryonala musceller
- Har modifierats för att stödja olika normala och transformerade celler, såsom primärkulturer av mus- och kycklingceller
- Formuleringar kan skilja sig åt i mängd eller frånvaro av komponenter som glukos, natriumpyruvat, natriumbikarbonat och L-glutamin
- Testad för att bestämma pH och osmolalitet
- Låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering
- Testad för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys
- Hams F-12 media är baserad på Hams F-10 medium med ökade koncentrationer av kolin, inositol, putrescin och flera aminosyror
- Mykoplasma: Testad negativ
- Sterilitet: Godkänt
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM och Ham's F-12, 50/50 Mix |
| Med tillsatser | None |
| Utan tillsatser | Hold (Håll) |
| För användning med (applikation) | Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| Endotoxinnivå | <0,25 EU/ml |
| Formulering | L-glutamin, natriumpyruvat, fenolröd, natriumbikarbonat |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |