Läs mer
Corning™ cellgro™ DMEM/Hams F-12 Mix
BIOPHARMA
Produktkod. 15353561
Change view
Kvantitet:
6 x 500 ml
6 x 1 l
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
15353561 6 x 500 ml Glutamin Utan fenolrött Paket med 6
15323611 6 x 1 l Glutamin, HEPES Hold (Håll) Paket med 6
15323561 6 x 500 ml Glutamin Hold (Håll) Paket med 6
15313611 6 x 1 l Glutamin Hold (Håll) Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15353561 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 16405CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 SEK
    705.42 SEK / Paket med 6
    Save 1579.58 SEK
    69% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Produkter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Corning™ cellgro™ DMEM/Hams F-12 Mix stödjer cellkulturtillväxt och ersättning av Pyridoxin HCl mot Pyridoxal säkerställer förbättrad stabilitet jämfört med den ursprungliga formuleringen.
  • Modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
  • Ursprunglig formulering användes för att odla embryonala musceller
  • Har modifierats för att stödja olika normala och transformerade celler, såsom primärkulturer av mus- och kycklingceller
  • Formuleringar kan skilja sig åt i mängd eller frånvaro av komponenter som glukos, natriumpyruvat, natriumbikarbonat och L-glutamin
  • Testad för att bestämma pH och osmolalitet
  • Låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering
  • Testad för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys
  • Hams F-12 media är baserad på Hams F-10 medium med ökade koncentrationer av kolin, inositol, putrescin och flera aminosyror
  • Mykoplasma: Testad negativ
  • Sterilitet: Godkänt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM och Ham's F-12, 50/50 Mix
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Utan fenolrött
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 500 ml
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 116,65 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,417 mg/L FeS04,7H2O, 0,05 mg/L Fe(NO3)3,9H2O, 311,8 mg/L KCl, 0,0008 mg/L CuSO4/vattenfri (4,9 g vattenfri), M5S04 (vattenfri) 7000 mg/L NaCl, 62,5 mg/L Na2HPO4.H2O, 71 mg/L Na2HP04 (vattenfritt), 2438 mg/L NaHCO3, 0,4315 mg/L ZnS04,7H2O; Aminosyror: 4,45mg/L L-Alanin, 147,5mg/L L-Arginin. HCl, 7,5 mg/L L-asparagin.H2O, 6,65 mg/L L-asparaginsyra, 17,56 mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/L L-Cystein. 18,75 mg/L Glycin, 31,48 mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/L L-isoleucin, 58,95 mg/L L-Leucin, 91,35 mg/L L-Lysin. HCl, 17,24mg/L L-metionin, 35,48mg/L L-fenylalanin, 17,25mg/L L-prolin, 26,25mg/L L-serin, 53,55mg/L L-treonin, 9,02mg/L-Tryptophan/8 L, 5mg/L 5 L-tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,00365mg/L biotin, 2,24mg/L D-Ca-Pantothenate, 8,98mg/L Kolinklorid, 2,65mg/L Folsyra, 12,61mg/L i-Inositol, 2,0185mg/L 2,0185mg/L 2,0185mg/L 2tinoxim. HCl, 0,219 mg/l riboflavin, 2,17 mg/l tiamin. HCl; Övrigt: 3151mg/l D-glukos, 2,385mg/l hypoxantin, natrium, 0,105mg/l DL-tiotisk (lipon)syra, 0,044mg/l metyllineoleat, 0,08mg/l putrescin.2HCl, 1 sodium 10mpy/l 0,365 mg/L tymidin.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C