Läs mer
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's Medium F-12 Mix
BIOPHARMA
Produktkod. 15363541
Change view
Kvantitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15363541 6 x 500 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15363541 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10080CV
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för karcinomceller, råttskelettmyoblaster, lungceller från kinesisk hamster och embryon från råtta, kanin och kyckling. Corning™ cellgro™ DMEM/Hams Medium F-12 Mix är baserad på Hams F-10 medium med ökade koncentrationer av kolin, inositol, putrescin och flera aminosyror.
  • Formulerad för den serumfria kulturen av CHO celler
  • Formuleringen innehåller innehåller L-glutamin
  • Låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering
  • Osmolalitet: 289mOsm/kg H2O
  • Endotoxin:< 0,25 EU/ml
  • Sterilitet: Godkänt
  • Mykoplasma: Testad negativ
Beställningsinfo
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM och Ham's F-12, 50/50 Mix
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 500 ml
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 33,3 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,0016 mg/L CuS02 (vattenfri), 0,834 mg/L FeS04,7H2O, 223,6 mg/L KCl, 72,20 mg/L MgSO4 (vattenfri, 4/1 Na0ClOmg), 72 L Na0ClOmg. Na2HP04 (vattenfri), 1176 mg/L NaHC03, 0,863 mg/L ZnS04.7H2O; Aminosyror: 8,9mg/L L-Alanin, 211mg/L L-Arginin. HCl, 15 mg/L L-asparagin.H2O, 13 mg/L L-asparaginsyra, 35,12 mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 14,70 mg/L L-glutaminsyra, 146,20 mg/L L-glutamin,/7. 20,96mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 3,94mg/L L-Isoleucin, 13,10mg/L L-Leucin, 36,50mg/L L-Lysin. HCl, 4,48mg/L L-metionin, 4,96mg/L L-fenylalanin, 34,50mg/L L-prolin, 10,50mg/L L-serin, 11,90mg/L L-treonin, 2,04mg/L 4mg/7ryptohan L-tyrosin.2Na.2H2O, 11,70 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,037mg/L Nikotinamid, 0,062mg/L Pyridoxin. HCl, 0,038 mg/l riboflavin, 0,34 mg/l tiamin. HCl, 1,36 mg/L vitamin B12; Övrigt: 1802mg/L D-Glukos, 4,77mg/L Hypoxantin, Na, 0,21mg/L DL-tioktinsyra (liponsyra), 0,088mg/L Metyllineoleat, 1,2mg/L Fenolrött. Na, 0,16 mg/L Putrescine.2HCl, 110mg/L Natriumpyruvat, 0,73mg/L tymidin.
pH 7.2
Innehåll och lagring 2 till 8 °C