Läs mer
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
BIOPHARMA
Produktkod. 15303601
Change view
Kvantitet:
6 x 500 ml
6 x 1 l
1 x 10 l
1 x 20 l
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Glutamin
Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukos, Natriumpyruvat
Glukos, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukos
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött
Inget natriumpyruvat
Produkttyp:
DMEM Media, 1 g/L Glukos
DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Produkttyp unitSize
15303601 6 x 1 l Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat Hold (Håll) DMEM Media, 1 g/L Glukos Paket med 6
15323601 6 x 1 l Glutamin, Glukos Inget natriumpyruvat DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15323531 6 x 500 ml Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat Hold (Håll) DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15373591 6 x 1 l Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat Hold (Håll) DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15353531 6 x 500 ml Glukos, Glutamin Inget natriumpyruvat DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15353551 6 x 500 ml Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15383551 6 x 500 ml Glukos Inget glutamin, Inget natriumpyruvat DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15393551 6 x 500 ml Glukos, Natriumpyruvat, HEPES Inget glutamin DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15383561 6 x 500 ml Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin, Utan fenolrött DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15393611 6 x 1 l Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15393591 1 x 10 l Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat Hold (Håll) DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos 10 L
15313621 1 x 10 l Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos 10 L
15303621 1 x 20 l Glukos, Natriumpyruvat Inget glutamin DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos 20 L
15333621 6 x 1 l Glukos, Natriumpyruvat, HEPES Inget glutamin DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
15323621 6 x 1 l Glukos Inget glutamin, Inget natriumpyruvat DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15303601 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10014CM
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) stödjer cellkulturtillväxt och ersättning av Pyridoxin HCl mot Pyridoxal säkerställer förbättrad stabilitet jämfört med originalformuleringen. Produkter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys.
  • Modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
  • Ursprunglig formulering användes för att odla embryonala musceller
  • Har modifierats för att stödja olika normala och transformerade celler, såsom primärkulturer av mus- och kycklingceller
  • Formuleringar kan skilja sig åt i mängd eller frånvaro av komponenter som glukos, natriumpyruvat, natriumbikarbonat och L-glutamin
  • Testad för att bestämma pH och osmolalitet
  • Låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering
  • Testad för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys
  • Osmolalitet: 335 ±mOsm/kg H 2 O
  • Mykoplasma: Testad negativ
  • Sterilitet: Godkänt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM Media, 1 g/L Glukos
Med tillsatser Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Hold (Håll)
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 1 l
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 200 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,1 mg/L Fe(N03)3,9H2O, 400 mg/L KCl, 97,7 mg/L MgS04 (vattenfri), 6400 mg/L NaCl, 125 mg/L NaH2034/L NaH2034, 125 mg/L NaH2034. Aminosyror: 84mg/L L-arginin. HCl, 62,57mg/L L-Cystin.2HCl, 584mg/L L-glutamin, 30mg/L Glycin, 42mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 104,8mg/L L-Isoleucin/L-16mg,L-16mg,L-16mg. L-lysin. HCl, 30 mg/L L-metionin, 66 mg/L L-Fenylalanin, 42 mg/L L-serin, 95,2 mg/L L-treonin, 16 mg/L L-tryptofan, 103,79 mg/L L-Tyrosin/L-Tyrosin/L, L-20H2O, L. Vitaminer: 4mg/L D-kalciumpantotenat, 4mg/L kolinklorid, 4mg/L folsyra, 7,2mg/L i-inositol, 4mg/L Nikotinamid, 4mg/L Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l riboflavin, 4 mg/l tiamin. HCl; Övrigt: 1000mg/L D-Glukos, 15mg/L Fenolröd. Na, 110 mg/L Natriumpyruvat.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C