Läs mer
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
Kvantitet:
6 x 500 ml
6 x 1 l
1 x 10 l
1 x 20 l
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Glutamin
Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukos, Natriumpyruvat
Glukos, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukos
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött
Inget natriumpyruvat
Produkttyp:
DMEM Media, 1 g/L Glukos
DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
Beskrivning
- Modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
- Ursprunglig formulering användes för att odla embryonala musceller
- Har modifierats för att stödja olika normala och transformerade celler, såsom primärkulturer av mus- och kycklingceller
- Formuleringar kan skilja sig åt i mängd eller frånvaro av komponenter som glukos, natriumpyruvat, natriumbikarbonat och L-glutamin
- Testad för att bestämma pH och osmolalitet
- Låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering
- Testad för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys
- Osmolalitet: 335 ±mOsm/kg H 2 O
- Mykoplasma: Testad negativ
- Sterilitet: Godkänt
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos |
| Med tillsatser | Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Hold (Håll) |
| För användning med (applikation) | Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Endotoxinnivå | <0,25 EU/ml |
| Formulering | Oorganiska salter: 200 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,1 mg/L Fe(N03)3,9H2O, 400 mg/L KCl, 97,7 mg/L MgS04 (vattenfri), 6400 mg/L NaCl, 125 mg/L NaH2034/L NaH2034, 125 mg/L NaH2034. Aminosyror: 84mg/L L-arginin. HCl, 62,57mg/L L-Cystin.2HCl, 584mg/L L-glutamin, 30mg/L Glycin, 42mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 104,8mg/L L-Isoleucin/L-16mg,L-16mg,L-16mg. L-lysin. HCl, 30 mg/L L-metionin, 66 mg/L L-Fenylalanin, 42 mg/L L-serin, 95,2 mg/L L-treonin, 16 mg/L L-tryptofan, 103,79 mg/L L-Tyrosin/L-Tyrosin/L, L-20H2O, L. Vitaminer: 4mg/L D-kalciumpantotenat, 4mg/L kolinklorid, 4mg/L folsyra, 7,2mg/L i-inositol, 4mg/L Nikotinamid, 4mg/L Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l riboflavin, 4 mg/l tiamin. HCl; Övrigt: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Fenolröd. Na, 110 mg/L Natriumpyruvat. |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |