Läs mer
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
BIOPHARMA
Produktkod. 15393551
Kvantitet:
6 x 500 ml
6 x 1 l
1 x 10 L
1 x 20 L
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Glutamin
Glukos, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukos, Natriumpyruvat
Glukos, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukos
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött
Inget natriumpyruvat
Produkttyp:
DMEM Media, 1 g/L Glukos
DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
Produktkod. 15393551
Brand: Corning™ 15018CV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) stödjer cellkulturtillväxt och ersättning av Pyridoxin HCl mot Pyridoxal säkerställer förbättrad stabilitet jämfört med originalformuleringen. Produkter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys.
  • Modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
  • Ursprunglig formulering användes för att odla embryonala musceller
  • Har modifierats för att stödja olika normala och transformerade celler, såsom primärkulturer av mus- och kycklingceller
  • Formuleringar kan skilja sig åt i mängd eller frånvaro av komponenter som glukos, natriumpyruvat, natriumbikarbonat och L-glutamin
  • Testad för att bestämma pH och osmolalitet
  • Låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering
  • Testad för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys
  • Osmolalitet: 335 ±mOsm/kg H 2 O
  • Mykoplasma: Testad negativ
  • Sterilitet: Godkänt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM-medium, 4,5 g/L Glukos
Med tillsatser Glukos, Natriumpyruvat, HEPES
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 500 ml
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 200 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,1 mg/L Fe(N03)3,9H2O, 400 mg/L KCl, 97,7 mg/L MgS04 (vattenfri), 6400 mg/L NaCl, 125 mg/L NaH2034/L NaH2034, 125 mg/L NaH2034. Aminosyror: 84mg/L L-arginin. HCl, 62,57 mg/L L-Cystin.2HCl, 30mg/L Glycin, 42mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 104,8mg/L L-Isoleucin, 104,8mg/L L-Lysin, 146. HCl, 30 mg/L L-metionin, 66 mg/L L-Fenylalanin, 42 mg/L L-serin, 95,2 mg/L L-treonin, 16 mg/L L-tryptofan, 103,79 mg/L L-Tyrosin/L-Tyrosin/L, L-20H2O, L. Vitaminer: 4mg/L D-kalciumpantotenat, 4mg/L kolinklorid, 4mg/L folsyra, 7,2mg/L i-inositol, 4mg/L Nikotinamid, 4mg/L Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l riboflavin, 4 mg/l tiamin. HCl; Övrigt: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Fenolröd. Na, 110 mg/L natriumpyruvat, 5958 mg/L HEPES; Lade till: 584 mg/L L-glutaminpulver, 20 mL/L 200 mM lösning.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C