Läs mer
Corning™ cellgro™ F-12K näringsämne
BIOPHARMA
Produktkod. 15383531
Change view
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15383531 6/förp. Paket med 6
1 options
Produktkod. 15383531 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10025CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    603.31 SEK / Paket med 6
    Save 2016.69 SEK
    76% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Add to basket
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
Order Info
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Koncentration 1 X
Produkttyp F-12K näringsämne
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 102 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,002 mg/L CuS02,5H2O, 0,8 mg/L FeS04,7H2O, 285 mg/L KCl, 59 mg/L KH2PO4, 49,7 mg/L MgS019 (MgS04)19 (MgS04) (vattenfri), 7530 mg/L NaCl, 115,5 mg/L Na2HP04, 2 500 mg/L NaHC03, 0,144 mg/L ZnS04.7H2O; Aminosyror: 18mg/L L-Alanin, 422mg/L L-Arginin. HCl, 30mg/L L-asparagin.H2O, 26,6mg/L L-asparaginsyra, 70mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 29mg/L L-Glutaminsyra, 292mg/L L-glutamin, 15mg/L 4L Gly. L-Histidin.HCl.H2O, 7,88mg/L L-Isoleucin, 26,2mg/L L-Leucin, 73mg/L L-Lysin. HCl, 8,96mg/L L-metionin, 9,92mg/L L-fenylalanin, 69mg/L L-prolin, 21mg/L L-serin, 23mg/L L-treonin, 4,1mg/L L-tryptofan/L2.0mgyros, 13.0mg/L. 23mg/L L-valin; Vitaminer: 0,07 mg/l biotin, 0,5 mg/l D-kalciumpantotenat, 14 mg/l kolinklorid, 1,3 mg/l folsyra, 18 mg/l i-inositol, 0,037 mg/l nikotinamid, 0,060 mg. HCl, 0,040 mg/l riboflavin, 0,3 mg/l tiamin. HCl, 1,4 mg/L vitamin B12; Andra: 1260mg/L D-glukos, 4mg/L hypoxantin, Na, 0,21mg/L Liponsyra, 3mg/L fenolröd. Na, 0,32mg/L Putrescine.2HCl, 220mg/L Natriumpyruvat, 0,7mg/L tymidin.
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6/förp.